Europejskie standardy do ochrony słuchu
Dyrektywa 2003/10/WE (zastępuje dyrektywę 86/188/EWG)
Jakie działania należy podjąć, aby zachować zgodność z dyrektywą?
- Oceń poziomy hałasu, aby ustalić, czy przekraczają nowe poziomy działania
- Dąż do zmniejszenia narażenia na niebezpieczny hałas u ich źródła za pomocą środków kontroli inżynieryjnej lub administracyjnych
- Jeśli hałas nie może zostać zredukowany do bezpiecznego poziomu, użyj ochronników słuchu (stoperów lub nauszników), aby chronić pracowników narażonych na hałas
Poziomy działań i limity ekspozycji
Przy tych poziomach narażenia wymagane są środki ochronne.
SNR (Single Number Rating)
Ten numer oceny jest używany przez Unię Europejską i kraje stowarzyszone.
Testy są przeprowadzane w niezależnych laboratoriach badawczych, przy użyciu częstotliwości testów, które różnią się nieco od częstotliwości stosowanych do oceny NRR.
Oprócz ogólnej oceny, SNR dodatkowo ocenia ochronniki w zależności od konkretnego środowiska akustycznego, w którym będą używane:
- H dla środowisk o wysokiej częstotliwości hałasu
- M dla średniej częstotliwości
- L dla niskiej częstotliwości
Zauważ, że oznaczenie HML nie odnosi się do poziomu hałasu, a raczej do widma hałasu. Na przykład ochraniacz może być oznaczony jako SNR 26, H = 32, M = 23, L =14. Szacowane tłumienie zmienia się w zależności od widma hałasu otoczenia, w którym ma być noszony ochraniacz.
Normy
Zatyczki do uszu (stopery)
EN 352-2 Zatyczki do uszu
Nauszniki
EN 352-1 Nauszniki
EN 352-3 Nauszniki mocowane do hełmu
EN 352-4 Nauszniki zależne od poziomu
EN 352-8 Nauszniki z radiem
Środki ochronne |
Codziennie 8-godzinna ekspozycja |
Szczytowa ekspozycja |
Niższy poziom ekspozycji |
80 dBA |
135 dBC |
Pracownikom narażonym na hałas należy udostępnić różne ochronniki słuchu (stosowanie dobrowolne) |
||
Przesiewowe badania audiometryczne muszą być dostępne dla pracowników, których narażenie wskazuje na zagrożenie dla zdrowia |
||
Należy zapewnić szkolenie w zakresie zagrożeń związanych z hałasem, prawidłowego stosowania ochronników słuchu, wykrywania uszkodzeń słuchu, przepisów dotyczących opieki zdrowotnej i bezpiecznych praktyk pracy, aby zminimalizować narażenie na hałas |
||
Górny poziom ekspozycji |
85 dBA |
137 dBC |
Pracownicy narażeni na hałas muszą mieć dostęp do różnych ochronników słuchu, a ich stosowanie musi być egzekwowane |
||
Narażonym pracownikom należy udostępnić ocenę audiometryczną przez lekarza |
||
Znaki ostrzegawcze muszą być umieszczone w hałaśliwych miejscach |
||
Wartość graniczna ekspozycji |
87 dBA |
140 dBC |
Maksymalny dopuszczalny poziom hałasu w uchu przy wszystkich środkach ochronnych na miejscu |
||
Chronione narażenia na hałas przy użyciu środków ochrony słuchu nie mogą przekroczyć tego poziomu |
||
Podczas szacowania tej wartości uwzględnij tłumienie zapewniane przez ochronniki słuchu. |