Europejskie standardy ochrony głowy
Normy
EN 397Hełmy ogólnego zastosowania w przemyśle do ochrony użytkownika przed spadającymi przedmiotami
EN 812Hełmy lekkie chronią użytkownika przed skutkami uderzenia w głowę przed twardymi lub ostrymi nieruchomymi przedmiotami
EN 443Hełmy przeciwpożarowe
EN 14052Hełmy ochronne o wysokim poziomie ochrony
EN 50365Hełmy izolacyjne do użytku w instalacjach niskiego napięcia (1000 V AC lub 1500 V DC)
EN 12492Kaski dla alpinistów
Znakowanie
Wszystkie hełmy ochronne i hełmy lekkie sprzedawane w Europie są certyfikowane jako Europejski Sprzęt Ochrony Osobistej i posiadają następujące symbole jako gwarancję jakości:
- Znak CE
- Data produkcji (dzień/miesiąc/rok)
- Materiał i właściwości
- Rozmiar kasku
Utrzymanie
- Regularnie czyść kask wodą i miękką szmatką.
- Przechowywać z dala od bezpośredniego światła słonecznego (między 5 a 25°C).
- Trzymaj kask z dala od chemikaliów, takich jak farby i rozpuszczalniki.
- Regularnie sprawdzaj jakość kasku i wymieniaj go w razie potrzeby.
- Uprząż kasku należy wymieniać co roku.