Europejskie standardy ochrony oczu
Podstawowe standardy
EN 166 Norma wydajności technicznej
EN 167 Metody testów optycznych
EN 168 Metody badań inne niż optyczne
Normy według zastosowania
EN 169 Filtry spawalnicze
EN 170 Filtry ultrafioletowe
EN 171 Filtry podczerwieni
EN 172 Filtry przeciwsłoneczne do zastosowań przemysłowych
EN 175 Sprzęt do prac spawalniczych
EN 207 Okulary do ochrony przed laserem
EN 208 Okulary do regulacji laserowej
EN 379 Specyfikacje dotyczące filtrów spawalniczych
Oznaczenie ramki
Oznakowanie ramki musi zawierać symbol CE oraz oznaczenie producenta (logo lub marka). Jeżeli okulary odnoszą się do normy EN, numer normy EN jest obowiązkowy wraz z różnymi symbolami zastosowania i wytrzymałości mechanicznej, zgodnie z badaniami wymaganymi przez producenta.
Symbolika
3 - Kropelki lub rozpryski cieczy
4 - Grube cząstki pyłu >5 μm
5 - Cząsteczki gazu i drobnego pyłu <5 μm
8 - Elektryczny łuk zwarciowy
9 - Stopiony metal i gorące ciała stałe
Symbole wytrzymałości mechanicznej
A - Uderzenie o wysokiej energii, wytrzymuje kulkę 6 mm, 0,86 g przy prędkości 190 m/s
B - Uderzenie o średniej energii, wytrzymuje kulkę 6 mm, 0,86 g przy prędkości 120 m/s
F - Uderzenie o niskiej energii, wytrzymuje kulkę 6 mm, 0,86 g przy prędkości 45 m/s
G - Odporne na promieniowanie cieplne
K - Odporność na niszczenie powierzchni przez drobne cząstki (opcjonalnie)
N - Odporność na zaparowanie lub zamglenie (opcjonalnie)
S - Bardzo mocne, odporny na spadnięcie kuli 22 mm, 43 g 1,30 m
T - Wytrzymałość mechaniczna na cząstki poruszające się z dużymi prędkościami i ekstremalnymi temperaturami
Oznaczenie soczewki
Oznaczenie soczewek musi zawierać: Numer skali dla soczewek filtrujących oraz nazwę producenta (logo lub marka zalecana przez producenta).
Ochrona przed promieniowaniem
2 - Ochrona UV (EN 170). Liczba 2 wskazuje, że filtr może wpływać na rozpoznawanie kolorów
2C lub 3 - Ochrona UV (EN 170). Liczba 2C (poprzednio 3) wskazuje, że filtr umożliwia dobre rozpoznawanie kolorów
4 - Ochrona przed podczerwienią (EN 171). czyli ochrona przed ciepłem
5 - Ochrona przed słońcem (EN 172). czyli 100% ochrona przed promieniowaniem UV - bez ochrony na podczerwień (IR)
6 - Ochrona przed słońcem (EN 172). czyli 100% ochrona przed olśnieniem słonecznym UV - z ochroną na podczerwień (IR)
Uwaga – Skala UV może się różnić w zależności od źródła i zastosowania. W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z VWR.
Jakość optyczna
1 - Klasa 1 Wysoka jakość optyczna, odpowiednia do regularnego użytkowania. Moc refrakcyjna ±0,06 dioptrii
2 - Klasa 2 Średnia jakość optyczna, odpowiednia do użytku okazjonalnego. Moc refrakcyjna ±0,12 dioptrii
3 - Klasa 3 Niska jakość optyczna, odpowiednia do wyjątkowych zastosowań. Moc refrakcyjna ±0,25 dioptrii
Ostrzeżenie
F - Maksymalna ochrona okularów z zausznikami bocznymi
B - Maksymalna ochrona gogli
A - Maksymalna ochrona dla ochrony twarzy
Jeśli symbole S, F, B i A nie są takie same dla soczewki i oprawki, do okularów ochronnych należy przypisać niższy poziom.