Europejskie standardy dla rękawic ochronnych
Oznaczenie CE rękawic ochronnych
Rękawice ochronne to środki ochrony osobistej lub ŚOI. Produkty ŚOI są certyfikowane zgodnie z Dyrektywą Europejską 89/686/EC.
Dyrektywa ta określa podstawowe wymagania w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, które muszą spełniać produkty, oraz procedury, które należy wykonać przed wprowadzeniem produktu ŚOI na rynek wewnętrzny. Widoczne oznaczenie zgodności jest opatrzone znakiem CE.
Nowe rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425
Z dniem 21 kwietnia 2018 r. dyrektywa 89/686/EWG została uchylona nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej.
Nowe rozporządzenie w sprawie ŚOI jest dostosowane do polityki nowych ram prawnych. Ponadto nieznacznie modyfikuje zakres i kategoryzację ryzyka produktów. Wyjaśnia również obowiązki dokumentacyjne wykonawców. Produkty oznaczone znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425 mogą być wprowadzane do obrotu od 21 kwietnia 2018 r. Od 21 kwietnia 2019 r. wszystkie produkty wprowadzane do obrotu muszą być certyfikowane i oznaczone znakiem CE zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016 /425.
3 kategorie
Kategoria I: Ochrona ŚOI przed drobnymi zagrożeniami
Kategoria II: ochrona ŚOI przed umiarkowanym ryzykiem
Kategoria III: Ochrona ŚOI przed śmiertelnymi obrażeniami lub nieodwracalnym uszkodzeniem
Normy europejskie
EN 420: Ogólne wymagania dotyczące rękawic ochronnych
EN 374 (części 1 do 3): Rękawice chroniące przed chemikaliami i mikroorganizmami
AQL (test penetracji, szczelności powietrza i wody):
Poziom wydajności: Poziom 3
Dopuszczalna jednostka poziomu jakości: <0,65
Poziom kontroli: G1
Poziom wydajności: Poziom 2
Dopuszczalna jednostka poziomu jakości: <1,5
Poziom kontroli: G1
Poziom wydajności: Poziom 1
Dopuszczalna jednostka poziomu jakości: <4,0
Poziom kontroli: S4
![]() |
EN 374: Piktogram rękawic odpornych na chemikalia (3-cyfrowy kod). Kod odnosi się do liter kodowych chemikaliów (z listy 18 standardowych zdefiniowanych chemikaliów), dla których uzyskano czas przebicia wynoszący co najmniej 30 minut. |
Kod | Substancja chemiczna | Numer CAS | Klasa |
A | Metanol | 67-56-1 | Alkohol pierwszorzędowy |
B | Aceton | 67-64-1 | Keton |
C | Acetonitryl | 75-05-8 | Nitryl kompozytowy |
D | Dichlorometan | 75-09-2 | Chlorowany weglowodór |
E | Dwusiarczek węgla | 75-15-0 | Związek organiczny zawierający siarkę |
F | Toluen | 108-88-3 | Węglowodory aromatyczne |
G | Dwuetyloamina | 109-89-7 | Amina |
H | Tetrahydrofuran | 109-99-9 | Heterocykliczny związek etery |
I | Octan etylu | 141-78-6 | Estry |
J | n-heptan | 142-85-5 | Węglowodór nasycony |
K | Wodorotlenek sodowy 40% | 1310-73-2 | Zasady norganiczne |
L | Kwas siarkowy 96% | 7664-93-9 | Niorganiczne kwasy mineralne, uteniające |
![]() |
Piktogram „niska odporność chemiczna” lub „wodoodporna” należy stosować w przypadku tych rękawic, które nie osiągają czasu przebicia wynoszącego co najmniej 30 minut w stosunku do co najmniej trzech substancji chemicznych ze zdefiniowanej listy, ale które są zgodne z testem penetracji, oraz mieć AQL 4 lub niższą. |
![]() |
Piktogram „mikroorganizm” jest stosowany, gdy rękawica spełnia co najmniej poziom wydajności 2 w teście penetracji. |
![]() |
EN 388: Ochrona przed zagrożeniami mechanicznymi (kod 4-cyfrowy) e. Odporność na przecięcie wg ISO |
![]() |
Palność (poziom wydajności 0–4) Ciepło kontaktowe (poziom wydajności 0 - 4) Ciepło konwekcyjne (poziom wydajności 0 - 4) Ciepło promieniujące (poziom wydajności 0 - 4) Małe odpryski stopionego metalu (poziom wydajności 0–4) Duże ilości stopionego metalu (poziom wydajności 0 - 4) (*) Rękawice muszą osiągnąć co najmniej 1 poziom odporności na ścieranie i rozdarcie. |
Ochrona przed zagrożeniami termicznymi (kod 6-cyfrowy) *
![]() |
Zimno konwekcyjne (poziom wydajności 0–4) Zimno kontaktowe (poziom wydajności 0 - 4) Nieprzepuszczalność wody (poziom wydajności 0 lub 1) |
Ochrona przed zimnem (kod 3-cyfrowy)
![]() |
Chroni użytkownika przed drobnymi rozpryskami stopionego materiału, krótkim czasem kontaktu z płomieniem, promieniowaniem cieplnym z ARC. Minimalizuje możliwość porażenia prądem przez krótki, przypadkowy kontakt z przewodami elektrycznymi pod napięciem do 100 V DC. Niższy poziom (mniej niebezpieczne sytuacje spawalnicze)Wyższy poziom (bardziej niebezpieczne sytuacje spawalnicze) |
Ochrona przed spawaniem łukiem elektrycznym (zastępuje EN 470-1:1995).
![]() |
Piktogram dla rękawic spawalniczych, który zapewnia ochronę podczas spawania metali, cięcia i czynności pokrewnych. Ochrona przed ręcznym spawaniem metalu (9 wymagań). Różne wymagania dotyczące spawania typu A i typu B. |
Wymagania (poziom EN) | Typ A | Type B (wysoka zręczność, spawanieTIG) |
Przetarcie | 2 | 1 |
Przecięcie | 1 | 1 |
Rozdarcie | 2 | 1 |
Przekłucie | 2 | 1 |
Zachowanie podczas palenia | 3 | 2 |
Ciepło kontaktowe | 1 | 1 |
Ciepło konwekcyjne | 2 | - |
Małe zachlapania | 3 | 2 |
Zręczność | 1 | 4 |
![]() |
Ochrona przed promieniowaniem jonizującym i skażeniem radioaktywnym Definicje i wymagania: Charakter ochrony ilustruje piktogram odnoszący się do określonych właściwości ochronnych. Aby chronić przed skażeniem radioaktywnym, rękawica musi być wodoszczelna i musi przejść test penetracji określony w EN 374. |
![]() |
Rękawice stosowane w obudowach zabezpieczających powinny zapewniać wysoką odporność na przepuszczalność pary wodnej. Aby chronić przed promieniowaniem jonizującym, rękawica musi zawierać pewną ilość ołowiu, określaną jako ekwiwalent ołowiu. Ekwiwalent ołowiu musi być oznaczony na każdej rękawicy. Materiały narażone na promieniowanie jonizujące można modelować na podstawie ich zachowania na pękanie ozonowe. Ten test jest opcjonalny i może być stosowany jako pomoc w doborze rękawic wymagających odporności na promieniowanie jonizujące. |
![]() |
Dopuszczenie do żywności dla rękawic Rękawice do kontaktu z żywnością powinny być produkowane z dozwolonymi substancjami wymienionymi w dyrektywie 85/572, a także powinny być testowane pod kątem migracji w celu oceny możliwego przenoszenia materiałów z tworzyw sztucznych ze składnika do żywności. Jeśli istnieją ograniczenia dotyczące niektórych grup żywności, należy je wymienić. |
![]() |
Norma ta określa wymagania i metody badań materiałów używanych do produkcji odzieży ochronnej (rękawice) rozpraszającej ładunki elektrostatyczne, aby uniknąć wyładowań elektrostatycznych. Zgodnie z normą EN 420 nie należy stosować piktogramów antystatycznych. |
Właściwości elektrostatyczne
Zalecenia dotyczące odporności chemicznej
Substancje chemiczne (synonimy) | Numer CAS | VWR Nitrile | VWR Nitrile light, 240 mm |
VWR Nitrile light, 300 mm |
VWR Nitrile extra light |
Acetic acid (10%)(methyl carbon acid) | 64-19-7 | n.t. | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Acetone 2-propanone, methyl ketone) | 67-64-1 X | X | X | X | |
Acetonitrile (cyanomethane, ethyl nitrile) | 75-05-8 | X | X | X | X |
Acryl amide (40%) (acrylic acid amide) | 79-06-1 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Ammonium hydroxide (25%) | 1336-21-6 | n.t. | A | A | n.t. |
Benzalconium chloride liquid (quats) | 63449-41-2 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. |
Chlorhexidindigluconate (0,5%) | 18472-51-0 | n.t. | n.t. | n.t. | n.t. |
Chloroform (trichloromethane) | 67-66-3 | X | X | X | X |
Cyclohexanol (hexalin / at 23 °C) | 108-93-0 | Poziom 4 | Poziom 3 | Poziom 3 | n.t. |
Dichloromethane (methylene chloride, freon 30) | 75-09-2 | X | X | X | X |
Diethyl amine (DEA) | 109-89-7 | X | X | X | X |
Diethyl ether (diethyloxide, ethoxyethane) | 60-29-7 | X | X | X | X |
Dimethylsulphoxide DMSO (deltan, demasorb) | 67-68-5 | X | X | X | X |
Ethanol (20%) (ethyl alcohol) | 64-17-5 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 1 |
Ethanol (40%) (ethyl alcohol) | 64-17-5 | Poziom 1 | Poziom 1 | Poziom 1 | A |
Ethanol (70%) (ethyl alcohol) | 64-17-5 | Poziom 1 | Poziom 1 | Poziom 1 | A |
Ethanol (80%) (ethyl alcohol) | 64-17-5 | Poziom 1 | A | A | A |
Ethanol p.a. (ethyl alcohol) | 64-17-5 | n.t. | A | A | A |
Ethidium bromide (1%) (homidium bromide) | 1239-45-8 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Ethyl acetate (aceto acid ether) | 141-78-6 | A | A | A | X |
Formaldehyde (37%) with methanol (10%) (formalin, methyl aldehyde)* | 50-00-0 | Poziom 6 | Poziom 3 | Poziom 6 | Poziom 1 |
Gasoline (heavy, bp 150 – 190 °C) | 8032-32-4 | X | X | X | X |
Glutaraldehyde (5%) (1,3-diformylpropane, glutaral) | 111-30-8 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Heptane-n | 142-82-5 | A | X | X | X |
Hexane-n | 110-54-3 | A | A | A | A |
Hydrochloric acid (10%) (muriatic acid, chlorohydric acid) | 7647-01-0 | n.t. | Poziom 6 | n.t. | Poziom 6 |
Hydrochloric acid (36%) (muriatic acid, chlorohydric acid) | 7647-01-0 | Poziom 3 | Poziom 2 | Poziom 3 | A |
Hydrofluoric acid (40%) | 7664-39-3 | Poziom 1 | n.t. | n.t. | n.t. |
Isopropyl alcohol (40%) ((2-propanol, isopropanol, IPA) | 67-63-0 | Poziom 1 | Poziom 1 | Poziom 1 | Poziom 1 |
Isopropyl alcohol (70%) ((2-propanol, isopropanol, IPA) | 67-63-0 | Poziom 1 | Poziom 1 | Poziom 1 | Poziom 1 |
Isopropyl alcohol p.a. (2- propanol, isopropanol, IPA) | 67-63-0 | Poziom 1 | Poziom 1 | Poziom 1 | A |
Methanol (5%) (methyl alcohol) | 67-56-1 | n.t. | Poziom 6 | Poziom 6 | n.t. |
Methanol p.a. (methyl alcohol) | 67-56-1 | A | A | A | X |
Nitric acid (10%) (aqua fortis, spirit of nitre) | 7697-37-2 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Nitric acid (36%) (aqua fortis, spirit of nitre) | 7697-37-2 | Poziom 4 | A | A | A |
Nitric acid (50%) (aqua fortis, spirit of nitre) | 7697-37-2 | Poziom 4 | A | A | A |
Phenol (10%) (carbolic acid, benzenol, hydroxybenzene) | 108-95-2 | Poziom 2 | A | A | A |
Phenol (80%) (carbolic acid, benzenol, hydroxybenzene) | 108-95-2 | Poziom 2 | A | A | A |
Phosphoric acid (30%) (orthophosphoric acid) | 7664-38-2 | n.t. | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Potassium hydroxide (30%) (caustic potash, lye) | 1310-58-3 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Sodium hydroxide (30%)(caustic soda, lye, white caustic) | 1310-73-2 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Sodium hydroxide (40%)(caustic soda, lye, white caustic) | 1310-73-2 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 | Poziom 6 |
Sulphuric acid (96%) (vitriol) | 7664-93-9 | Poziom 1 | A | A | n.t. |
Toluene (methylbenzol, phenylmethane, toluol) | 108-88-3 | X | X | X | X |
Trichlorethane (methyltrichloromethane) | 71-55-6 | X | X | X | X |
Xylene (xylol, dimethylbenzene) | 95-47-6 | X | X | X | X |