Ochrona stóp
Obuwie noszone w miejscu pracy należy wybrać w taki sposób, by uniknąć najczęstszych niebezpiecznych sytuacji, takich jak:
- kontakt ze spadającymi, toczącymi się przedmiotami lub narzędziami tnącymi
- przebicie podeszwy lub cholewki (poprzez nadepnięcie na ostre i spiczaste elementy)
- zagrożenia antystatyczne i elektryczne
- kontakt z chemikaliami i czynnikami biologicznymi
- ekspozycja na czynniki termiczne (zimne i gorące) oraz stopione metale
- kontakt z mokrymi i śliskimi powierzchniami
Od butów roboczych ze stalowym wzmocnieniem palców i obuwia nieprzemakalnego po prostotę wygodnych butów — VWR oferuje szeroki wybór obuwia przemysłowego, komercyjnego i publicznego oraz akcesoria, aby zaspokoić Twoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa, komfortu i ochrony zdrowia.