Próbniki do lepkich materiałów
Próbniki do substancji o średniej lepkości, takich jak oleje, emulsje, kremy, zawiesiny i materiały półstałe, takie jak ser, masło, glina, mydło, itp.
Próbniki do lepkich mediów - zasada strzykawki
Silna siła ssąca dla lepkich mediów. Media są pobierane i usuwane za pomocą tłoka.
Łopatki
Narzędzia do pobierania próbek pastowatych materiałów, do zbierania, dzielenia, mieszania past, kremów i innych lepkich materiałów.
Lance i pipety pobiercze do substancji lepkich
Idealny do wycinania próbek w celu kontroli jakości subtacji w postaci past. Dostępne w różnych wersjach do lekko lub bardzo kleistych substancji.