Próbniki do zastosowań w branży farmaceutycznej
Doskonała charakterystyka powierzchni i najprostsze czyszczenie, a może wyposażenie jednorazowego użytku? Proponujemy kompleksowe rozwiązania.
Lance do pobierania próbek
Próbniki wykorzystywane w sektorze farmaceutycznym muszą spełniać rygorystyczne wymogi. Do naszych atutów należą: konstrukcja zoptymalizowana pod kątem zastosowania, doskonała charakterystyka powierzchni i wysoka jakość wykonania.
- Novartos Uno – pobór 2 lub 3 identycznych próbek za jednym razem
- Novartos Multi – pobór 2 lub 3 próbek za jednym razem w maksymalnie 7 strefach
- PharmaPicker – do pobierania próbek o bardzo małej wielkości
- StickProof – z wyjątkowo cienką końcówką
- Mini ViscoSampler – do małych objętości materiału lepkiego
Łyżki i łopatki do zastosowań farmaceutycznych
Aby zapobiec zanieczyszczeniu krzyżowemu, łyżki i łopatki do pobierania próbek powinny mieć idealnie wypolerowaną powierzchnię bez szczelin i wcięć, gdzie mógłby gromadzić się badany materiał.
Mycie próbników jest wymagającym i czasochłonnym zajęciem, zwłaszcza gdy materiał jest tłusty, silnie przylegający lub toksyczny. Rozwiązaniem są próbniki jednorazowego użytku