Próbniki do cieczy
Próbniki do pobierania próbek z różnego typu pojemników i głębokości, od małych kanistrów po duże baseny, zbiorniki lub otwarte cieki wodne.
Próbniki zanurzeniowe i syfony do zanurzania
Próbniki do cieczy o niskiej lepkości. Szeroki wybór wersji, długości i materiałów, aby dopasować próbnik do konkretnego zastosowania.
Łopatki
Wykonane z różnych materiałów, przeznaczone do pobierania próbek cieczy i materiałów lepkich. Rozwiązania teleskopowe umożliwiające dostęp do odległych miejsc poboru próbek.
Próbniki próżniowe
Wygodne rozwiązanie do poboru próbek z pewnej głębokości (do 5 m), której nie można osiągnąć przy pomocy lancy.
Sondy głębinowe
Idealne rozwiązanie do pobierania próbek cieczy na znacznej głębokości.