Próbnik do produktów sypkich
Narzędzia do pobierania próbek produktów sypkich. Wyszukaj rozwiązania do próbkowania nawet najdrobniejszych proszków, granulatu lub produktów o dużych ziarnach (zboża, orzechów itp.).
Próbniki do produktów sypkich – lance do pobierania próbek z rurą wewnętrzną i zewnętrzną
Szeroka gama lanc do pobierania próbek punktowych, wielopunktowych lub przekrojowych wszelkiego rodzaju produktów sypkich. Wykonane z materiałów wysokiej jakości.
- Próbniki komorowe - wybór próbników z otwartymi rurami wewnętrznymi i zamkniętymi komorami
- Spiralus – stopniowe otwieranie lancy do poboru próbek
- EasySampler – łatwe opróżnianie
- Scratcher – do małych ilości niewypływających swobodnie substancji
- Scratcher – do pobierania próbek ze wszystkich warstw substancji niewypływających swobodnie
- Świder do wszystkich warstw – do pobierania próbek mocno zagęszczonych materiałów
Próbniki do toreb/worków
Idealne do pobierania próbek bezpośrednio z opakowania i ich przenoszenia do odpowiednich lanc, butelek lub worków.
- Milky – lanca do pobierania próbek proszków
- Tubus – do produktów swobodnie wypływających, o Ø do 1 cm
- QuickPicker – do bezpośredniego pobierania próbek do butelek
- StickProof – z wyjątkowo cienką końcówką
- Próbnik rdzeniowy – do pobierania próbek substancji mających tendencję do zaklejania się lub osiadania
Próbniki do silosów i cystern
Aby pobrać reprezentatywną próbkę z silosu lub cysterny, próbniki muszą być bardzo wytrzymałe i wyposażone w mechanizm przedłużający. Przejrzyj naszą ofertę.
PowderProof – próbnik elektryczny
Próbnik elektryczny jest wygodnym rozwiązaniem do pionowego i poziomego pobierania próbek proszków i granulatu z beczek, toreb lub worków...
Próbniki do pobierania bardzo małych próbek
Przeznaczone do pobierania bardzo małych, ale reprezentatywnych próbek cennych materiałów lub składników z minimalną stratą badanego materiału.