Próbniki jednorazowego użytku zapewniające najwyższy standard pobierania próbek
Mycie próbników jest wymagającym i czasochłonnym zajęciem, zwłaszcza gdy materiał jest tłusty, silnie przylegający lub toksyczny. Rozwiązaniem są próbniki jednorazowego użytku
Lance do pobierania próbek cieczy
Próbniki jednorazowego użytku do cieczy o niskiej gęstości i lepkich płynów
Próbniki DispoDipper i DispoLadle
Czerpaki DispoDipper składają się z próbnika i pojemnika do poboru próbek. Czerpaki DispoLadle mają wytłoczoną podziałkę i dwie wylewki dla użytkowników prawo- lub leworęcznych.
Lance do pobierania próbek proszków i granulatów
Próbniki jednorazowego użytku do różnych zastosowań, od pobierania niewielkich próbek proszków aż po większe próbki drobnoziarnistych granulatów.
- PowderDispo
- DispoPicker – próbnik z zamkniętą końcówką, do pobierania próbek proszków od góry
- DispoLance – do bezpośredniego pobierania próbek np. do worków
- MicroDispo – do próbek o małej objętości
- MultiDispo – próbnik do pobierania próbek z wielu warstw materiału
- TargetDispo – próbnik do pobierania próbek punktowych
- ZoneDispo - dla próbek całopowierzchniowych
Łopatki, zbieraki, łyżki i szpatułki
Narzędzia do pobierania, obróbki i przetwarzania próbek materiałów – od bardzo małych (0,5 ml) do większych objętości (1 l).
- Łopatki do pobierania próbek
- Łopatki z długim uchwytem do pobierania próbek
- Zbieraki do pobierania próbek
- Łyżki do pobierania próbek
- Łyżki z długim uchwytem do pobierania próbek
- Łyżki z długim, zagiętym uchwytem do pobierania próbek
- Miarka
- Łyżki/szpatułki do pobierania próbek
- Mikroszpatułki do pobierania małych próbek
- Szpatułki do pobierania próbek
- Nóż szpatułka do pobierania próbek
Wykrywalne narzędzia do pobierania próbek
Narzędzia do pobierania próbek wykonane z PS ze specjalnym dodatkiem, dzięki któremu są widoczne dla skanerów kolorów, wykrywaczy metali lub promieni rentgenowskich.
- Wykrywalne łopatki do pobierania próbek
- Łopatki z długim uchwytem do pobierania próbek
- Zbieraki do pobierania próbek
- Łyżeczki do pobierania próbek
- Łyżki z długim uchwytem do pobierania próbek
- Łyżki z długim, zagiętym uchwytem do pobierania próbek
- Miarka
- Szpatułki do pobierania próbek
- Nóż szpatułka do pobierania próbek
- Pincety zagięte / ostro zakończone, ostro zakończone lub z szeroką końcówką
- Czerpak o zaokrąglonych rogach, z długim uchwytem
Narzędzia do próbkowania w kolorze niebieskim zapewniającym zwiększoną widoczność
Niebieskie narzędzia lub ich części można szybko odnaleźć i łatwo zidentyfikować, ponieważ żaden naturalny produkt spożywczy nie występuje w tym kolorze.
- Łopatki do pobierania próbek produktów spożywczych, niebieskie
- Łopatki z długim uchwytem do pobierania próbek, kolor niebieski
- Zbieraki do pobierania próbek produktów spożywczych, niebieskie
- Łyżki do pobierania próbek produktów spożywczych, niebieskie
- Łyżki z długim uchwytem do pobierania próbek, kolor niebieski
- Łyżki z długim, zagiętym uchwytem do pobierania próbek, kolor niebieski
- Miarka, kolor niebieski
- Szpatułki do pobierania próbek produktów spożywczych, niebieskie
- Nóż szpatułka do pobierania próbek, kolor niebieski
- Pincety zagięte / ostro zakończone, ostro zakończone lub z szeroką końcówką, kolor niebieski
- Czerpak o zaokrąglonych rogach, z długim uchwytem, kolor niebieski
Linia produktów Bürkle Bio - Idealne połączenie czystości produktów jednorazowych z zasadami zrównoważonego rozwoju
Produkty wykonane z surowców odnawialnych i w 100% przystosowanych do recyklingu łączą najwyższe wymagania jakościowe i dotyczące zrównoważonego rozwoju w branży narzędzi do próbkowania.
Kleszczyki jednorazowego użytku do precyzyjnych prac laboratoryjnych
Idealne do chwytania, podnoszenia i przenoszenia niewielkich przedmiotów, np. chusteczek, małych elementów lub próbek stałych.