Kolumny HPLC i UHPLC Syncronis
Kolumny HPLC zapewniające spójne i powtarzalne wyniki separacji – idealne do użytku w laboratoriach QA/QC.
Wysoka powtarzalność separacji
- Poddawana rygorystycznym testom, chemicznie związana faza stacjonarna na bazie najwyższej jakości żelu krzemionkowego zapewnia spójne i przewidywalne wyniki LC
Doskonałe kształty pików zwiększają rozdzielczość i czułość analizy
- Gęste pokrycie powierzchni krzemionką minimalizuje wtórne interakcje i ogranicza zjawisko ogonowania pików
- Podwójne endkapowanie zapewnia lepsze pokrycie powierzchni
Wyjątkowa spójność parametrów między kolumnami
- Produkowane, pakowane i testowane w zakładach posiadających akredytację ISO 9000
- Każda kolumna jest indywidualnie testowana pod kątem zgodności z surowymi wymogami dotyczącymi retencji, wydajności i symetrii pików
- Ulepszony zautomatyzowany proces pakowania
Dostępne w trzech wersjach różniących się rozmiarem cząstek
- Cząstki o średnicy 1,7 μm doskonale sprawdzą się podczas szybkiej separacji metodą UHPLC; wersje z cząstkami 3 μm i 5 μm przeznaczone są do tradycyjnej analizy HPLC