Kolumny HPLC i UHPLC Accucore
Cząstki stałe złoża odpowiadają za dużą rozdzielczość i szybkość separacji i sprawiają, że ciśnienie wsteczne jest znacznie niższe od poziomu typowego dla UHPLC.
Wyjątkowe parametry złoża
- Oparte na technologii Core Enhanced Technology kolumny HPLC i UHPLC, należące do opracowanej przez firmę Thermo Scientific serii Accucore, zapewniają dużą szybkość i rozdzielczość separacji
Kolumny UHPLC Accucore Vanquish nowej generacji
- Łączą w sobie zalety złoża stałego i zwiększoną wydajność chromatografii typową dla cząstek o średnicy poniżej 2 µm
Ścisła kontrola średnicy cząstek
- Ulepszony proces selekcji minimalizuje dystrybucję cząstek o różnych rozmiarach, zwiększając wydajność kolumn