Jak załadować przewodów do pomp perystaltycznych Masterflex I/P o wysokiej wydajności
Etapy ładowania przewodów
Ten film pokazuje, jak załadować przewody do wydajnej pompy perystaltycznej Masterflex I/P przy użyciu przewodów PharMed BPT 6508-88.
Ładowanie wstępne
- Przytnij przewód na żądaną długość
- Załóż złącza przewodowe
- Zabezpiecz zaciskami
Ładowanie do pompy
- Otwórz pompę, przekręcając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- Zwolnij uchwyt i otwórz drzwiczki
- Podnieś zatrzask, aby zwolnić i otworzyć łoże włączeniowe
- Ustaw wałek na środku komory przed załadowaniem przewodu
- Owiń przewód wokół wirnika, wykorzystując jego naturalną krzywiznę
- Zapnij na pierwsze z dwóch wycięć na górze
- Zamknij drzwiczki i dokręć pokrętło mocujące, aby zamocować przewód na miejscu
- Włącz pompę na 2–3 obroty z mniejszą prędkością*
- Wyłącz napęd*
- Poluzuj zamknięcie, ale nie otwieraj drzwi
- Odczep zatrzask z pierwszego wycięcia*
- Włóż do drugiego i zamknij zatrzask*
- Dokręć pokrętło mocujące przewód, aż będzie widoczne lekkie wgłębienie w przewodzie.
- Krok opcjonalny: zaznaczyć stronę wlotową i wylotową, aby sprawdzić, czy przewód pełza w pompie
- Przekręć pokrętło mocujące raz, jeśli przewód pełza
* Uwaga: te kroki dotyczą przewodów o wyższej twardości, ponieważ trudniej jest je uruchomić.
Transkrypcja wideo
Będę ładować przewód do wysokowydajnej pompy perystaltycznej Masterflex I/P PharMed BPT 6508-88. Zacznij od przycięcia przewodu na odpowiednią długość. Następnie włóż złącza do przewodu i zabezpiecz je zaciskami. Pompa perystaltyczna I/P ma dwa wycięcia na górze. Przewody o większej twardości mogą być trudne do uruchomienia. Dlatego jeśli używasz przewodów o dużej twardości, włóż zatrzask w pierwsze wycięcie, aby przystosować przewód, wykonując dwa lub trzy obroty wirnika. Następnie odczep i włóż zatrzask do drugiego wycięcia.
Ładowanie przewodu
Najpierw otwórz pompę, przekręcając pokrętło blokujące przewód w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, zwolnij blokadę i otwórz drzwiczki. Teraz podnieś zatrzask, aby zwolnić i otworzyć łoże włączeniowe. Z reguły dobrze jest wyrównać jeden wałek ze środkiem komory, zanim zacznie się ładować przewód. Zwróć uwagę na naturalną krzywiznę przewodu. Podczas ładowania przewodu do pompy owiń go wokół wirnika, wykorzystując jego naturalną krzywiznę. Teraz użyj pierwszego z dwóch wycięć na górze. Pamiętaj, że przewody o dużej twardości są trudniejsze do uruchomienia. Zamknij drzwiczki i dokręć pokrętło mocujące tak, aby utrzymać przewód na miejscu.
Upewnij się, że napęd pompy jest ustawiony na niższą prędkość i pozwól pompie wykonać dwa lub trzy obroty wirnika, a następnie wyłącz napęd. Teraz poluzuj mocowanie, ale nie otwieraj drzwiczek. Odczep zatrzask z pierwszego wycięcia, a następnie włóż go do drugiego i zatrzaśnij. Możesz zauważyć, że przewód nieznacznie przesunął się na zewnątrz pompy. To dobrze, tak właśnie powinno być. Teraz dokręć pokrętło mocujące przewód, aż będzie widoczne lekkie wgłębienie w przewodzie. Dzięki temu przewód nie będzie pełzać w pompie. Czasami robię długopisem znak po stronie wlotowej i wylotowej, tak aby po włączeniu napędu i rozpoczęciu pracy sprawdzić, czy przewód nie pełza w pompie. Jeśli pełza, dokręć jeszcze raz pokrętło utrzymujące. To wszystko. Można zaczynać pracę.
Ostatnia aktualizacja: 10/15/18