Jak załadować przewody do standardowych głowic pomp Masterflex L/S
Podsumowanie wideo
Wideo pokazujące, jak prawidłowo załadować silikonowe lub tygonowe przewody laboratoryjne do standardowej głowicy pompy Masterflex L/S.
Kroki
Ładowanie wstępne
- Wybierz głowicę pompy w standardzie L/S: do przewodów cienkościennych lub do przewodów grubościennych
- Sprawdź, czy „podkładki oporowe” znajdują się po obu stronach wirnika
- Odszukaj klucz do przewodów i połóż go z boku
- Klucz do przewodów zapewnia odpowiednie rozciągnięcie i wycentrowanie przewodów
Ładowanie silikonowych lub tygonowych przewodów laboratoryjnych
- Wybierz żądaną długość przewodu
- Załóż złącza i zaciski do przewodu
- Wyjmij jeden z „dzwonków końcowych” głowicy
- Obróć ją tak, aby porty znajdowały się na dłoni
- Umieścić przewód w porcie, wykorzystując naturalną krzywiznę
- Oprzyj go o pierwsze dwa wałki
- Włóż klucz między przewód a płytę wirnika
- Obróć klucz i przesuń przez przewód na drugą stronę, przytrzymując przewód w miejscu
- Po zakończeniu wyjmij klucz
- Załóż dzwonek końcowy i wyrównaj oba
- Ściśnij obie połówki razem. Nie należy ściskać przewodu palcami lub pomiędzy dwoma połówkami.
- Jeżeli zamknięcie głowicy pompy jest trudne, należy włożyć klucz do przewodów w szczelinę i przekręcić 1–2 razy.
- Sprawdź, czy przewód jest wyśrodkowany w głowicy pompy
PORADA: w przypadku przewodów tygonowych, jeżeli przekręcenie klucza lub zamknięcie pompy jest trudne, zwilżyć krawędź przewodu kroplą wody. Dzięki temu klucz będzie się łatwo przesuwał po przewodzie.
DODATKOWA PORADA: gdy jesteś w gotowości do wymiany przewodu, włóż klucz do przewodów w szczelinę i przekręć 1–2 razy, aby lekko rozsunąć głowicę pompy i ułatwić wyjęcie przewodu.
Transkrypcja wideo
Przed załadowaniem
Są to standardowe pompy L/S. Każda głowica pompy jest przeznaczona dla jednego rozmiaru przewodu,zapewniając optymalną integrację i wydajność. Dzisiaj zademonstruję prawidłowy sposób ładowania standardowej głowicy pompy Masterflex L/S. Najpierw jednak przyjrzyjmy się dwóm rodzajom pomp standardowych L/S. W tej głowicy pompy zastosowano przewody o cienkiej ściance. Ma ona wałki, które lekko wychodzą poza płytę. W tej głowicy pompy zastosowano przewody grubościenne. Posiada wałki umieszczone tuż przy płycie. Należy zwrócić uwagę na „podkładki oporowe” po obu stronach i upewnić się, że obie podkładki oporowe znajdują się na wirniku. To jest klucz do przewodów. Będziemy go wykorzystywać w procesie ładowania pompy. Użycie klucza do przewodów powoduje odpowiednie rozciągnięcie przewodu, a także centrowanie go na wałkach i wewnątrz pompy. Teraz załadujmy głowicę pompy!
Jak załadować przewód silikonowy do standardowej głowicy pompy
Najpierw wybierz żądaną długość przewodu, który będziesz wkładać do pompy. Załóż złącza i zaciski na przewód, aby utrzymać złącza na miejscu. Jest to materiał silikonowy. Zauważ, że przewód ma naturalną krzywiznę. I tę naturalną krzywiznę będziemy zakładać na wirnik. Wyjmij jeden z „dzwonków końcowych”. Obróć go tak, aby porty były na dłoni. Weź przewód, włóż go do portu, wykorzystując jego krzywiznę, oprzyj go o dwa pierwsze wałki, a następnie weź klucz do przewodów i włóż go między przewód a płytkę wirnika. Zwróć uwagę, jak klucz wciska przewód w obudowę. Teraz zacznę przekręcać ten klucz na drugą stronę, przytrzymując przewód kciukiem. Klucz będzie równomiernie wciskał przewód do pompy. Przesuwam lekko kciuk i wyjmuję klucz. Załóż dzwonek końcowy, uważaj, aby nie ścisnąć przewodu i wyrównaj go. Ściśnij ze sobą obie połówki, uważając, aby nie ścisnąć przewodu między nimi. Zwróć uwagę, że przewód jest teraz na środku głowicy pompy.
Jak załadować tygonowy przewód laboratoryjny do standardowej głowicy pompy
Przewody tygonowe są trochę sztywniejszym materiałem niż silikon. Powtórz tę samą procedurę ładowania jak w przypadku przewodów silikonowych powyżej. Oto mały trik, który pomoże w załadunku tego typu materiału. Jeżeli przekręcenie klucza lub zamknięcie pompy jest nieco trudne, zwilż krawędź przewodu kroplą wody. Dzięki temu klucz będzie się łatwo przesuwał po przewodzie. Czasami, gdy składa się z powrotem głowicę pompy, jest to trochę trudne. Weź klucz, włóż go do szczeliny i przekręć o jeden lub dwa obroty. Dzięki temu przewód nieco się rozciągnie i rozluźni. Pompa powinna się nieco łatwiej zamykać. Uważaj, aby nie zgniatać przewodu i sprawdź, czy jest wyśrodkowany. Jeśli nie jest całkiem wyśrodkowany, nie martw się, ponieważ po zamontowaniu go na napędzie pompy i uruchomieniu zostanie automatycznie wyśrodkowany wewnątrz pompy, ponieważ użyto klucza i odpowiednio rozciągnięto przewód.
Jeszcze jedna wskazówka, którą chcę się podzielić – łatwy sposób otwierania pompy, kiedy jesteś w gotowości do wymiany przewodów. Używając ponownie klucza do przewodów, włóż go do szczeliny i przekręć kilka razy. Spowoduje to lekkie rozsunięcie głowicy pompy. W ten sposób łatwiej będzie wyjąć przewody.
Ostatnia aktualizacja:05/03/21