Dygestoria Pol-Eko
Dygestoria POL-EKO to urządzeniami najwyższej klasy, które zapewniają wszystkim pracującym przy nich osobom komfort i bezpieczeństwo.
- Solidna, trwała konstrukcja
- Dłuższa żywotność dygestorium w porównaniu do modeli, w których zastosowano płyty laminowane
- Spełnienie wymogów normy PN EN 14175
- Możliwość dopasowania urządzenia pod indywidualne wymagania Klienta
- Dwa rodzaje blatów
- Różne rodzaje wykończenia wewnętrznych ścian bocznych
- Wiele opcji dodatkowych
Wszystkie dygestoria posiadają wysokiej klasy czujnik przepływu powietrza, mały zlew oraz dwie wylewki zimnej wody, a także dwa gniazdka elektryczne. Dodatkowo dostępne jest wyposażenie opcjonalne m.in. dodatkowe media, wyposażenie w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex, przeszklenie boczne, kratownica na wewnętrznej, tylnej ścianie, zamek w drzwiach.