Dygestoria Koettermann
Nowoczesne dygestoria Koettermann
- bezpieczne: automatyczne zamykane i programowane okno, dotykowy panel sterowania
- ergonomiczne: bez podwójnej ściany tylnej, media z przodu komory roboczej
- trwałe: 100% stali ocynkowanej, pokrytej powłoką poliuretanową
Zalety dygestoriów Koettermann
- SoftMatic® – system pozwalający na intuicyjne uruchomienie automatycznego zamykania i otwierania okna
- System spojlerów pozwala na bezpieczna pracę bez konieczności stosowania podwójnej tylnej ściany
- Napędzanie elektrycznie okno, samo zatrzyma się przy napotkaniu przeszkody na swojej drodze
- Wylewki mediów i zlewik są umieszczone w przednim narożniku komory roboczej – ułatwia to korzystanie z nich
- Dotykowy panel sterowania TouchTronic® pozwala na pełną kontrolę stanu bezpieczeństwa pracy w dygestorium, sterowanie oknem oraz programowanie
pracy gniazd elektrycznych w komorze roboczej - Polecamy zastosowanie odpornej chemicznie i wentylowanej szafki na kwasy i zasady z wysuwanymi szufladami
- Szuflada pod blatem na drobne akcesoria
- Przycisk nożny do otwierania/zamykania okna – wystarczy kopnąć w przycisk znajdujący się przy podłodze, aby otworzyć lub zamknąć okno dygestorium