Dygestoria POL-LAB
Dygestoria serii Q-Optimal to najwyższej klasy dygestoria z obudową zewnętrzną laminowaną oraz konstrukcją opartą na stalowym szkielecie wykonanym z profili zamkniętych zabezpieczonych powłoką epoksydową.
- Dostępne w szerokiej gamie wersji i rozmiarów
- Wiele rodzajów konfiguracji materiałów wykonania komory i blatu
- Łatwość modyfikacji oraz instalacji wyposażenia dodatkowego
- Gwarancja bezpiecznych warunków pracy
Blat:
- Lity spiek ceramiczny (standard)
- Ceramika wielkogabarytowa Buchtal
- Żywica epoksydowa Durcon
- Polipropylen
- Stal nierdzewna
Wykładka komory roboczej:
- Laminat (standard)
- Ceramika wielkogabarytowa Buchtal
- Mieszanka żywic fenolowych MaxResistance
- Polipropylen
Okno:
- Rama z MDF z przesuwnymi szybami (standard)
- Rama aluminiowa
- Rama stalowa
- Szyby ze szkła hartowanego lub z poliwęglanu (do pracy z kwasem fluorowodorowym)
Wyposażenie standardowe:
- 2 gniazda 230 V
- 2 wylewki wody z zaworami na panelu przednim
- Zlewik o wymiarach ok. 280 x 80 mm
Opcje dodatkowe:
- Dodatkowe gniazda 230 V i 380 V
- Dodatkowe wylewki wody
- Wylewki gazów palnych i technicznych
- Wyłącznik przeciwporażeniowy
- Automatyka sterowania oknem (system Auto Protect)
- System Manual Protect (przypominający o konieczności domknięcia okna)
- Automatyka sterowania wentylacją w zależności od pozycji okna