Bufory pH i wzorce przewodności
Bufory pH i wzorce przewodności
Szeroka gama certyfikowanych materiałów referencyjnych gwarantujących doskonałą kalibrację pH-metrów i konduktometrów.
Roztwory wzorcowe do pomiaru przewodności
Regularne stosowanie wzorców przewodności w fabrykach i laboratoriach gwarantuje prawidłowe skalibrowanie przyrządów i dokładne odczyty. Konserwacja sprzętu pozwala na oszacowanie poziomu zanieczyszczeń i jonów obecnych w próbkach.
Bufory pH (roztwory bezbarwne i barwione)
Pełna gama roztworów buforowych do pomiaru pH, produkowana przez dostawcę akredytowanego zgodnie z normą ISO 17034, identyfikowalna względem NIST i dostępna w różnych postaciach i opakowaniach (saszetki, od 100 ml do 20 l)