Produkcja materiałów akumulatorowych
Produkcja materiałów akumulatorowych
Avantor rozwija zaawansowaną technologię akumulatorów, aby tworzyć lepszy świat
Obecne akumulatory litowo-jonowe składają się głównie z czterech głównych elementów: katody, anody, elektrolitu i separatora.
- Katoda to cienka folia aluminiowa pokryta związkiem składającym się z substancji aktywnej, rozpuszczalnika, dodatku superprzewodzącego i spoiwa. Materiały aktywne katody składają się zazwyczaj z litu i metalu.
- Anoda jest zazwyczaj cienką folią miedzianą pokrytą związkiem składającym się z substancji aktywnej, rozpuszczalnika, dodatku superprzewodzącego i spoiwa. Materiałem aktywnym anody jest grafit (produkowany syntetycznie lub wydobywany).
Elektrolit składa się z soli, rozpuszczalników i dodatków.
- Typowe separatory są obecnie wykonane z żywic syntetycznych, takich jak polietylen (PE) i polipropylen (PP).
Avantor oferuje kluczowe surowce, substancje chemiczne, sprzęt, przyrządy, a także szeroką gamę produktów do badań i rozwoju, kontroli jakości, testów, kontrolowanego środowiska, bezpieczeństwa i zarządzania obiektami, a także środki ochrony osobistej.
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji lub wypełnij formularz formularz kontaktowy
Środowisko kontrolowane
Avantor oferuje szeroką gamę produktów do pomieszczeń czystych, które chronią produkt i proces.
Sprzęt ochronny i bezpieczeństwo
Avantor oferuje szeroką gamę środków ochrony indywidualnej (ŚOI), które chronią operatora podczas badań, produkcji lub recyklingu.
Zarządzanie obiektem
Avantor oferuje szeroką gamę produktów zapewniających czystość, bezpieczeństwo i porządek w zakładzie.
Substancje chemiczne i surowce do produkcji
Avantor oferuje szeroką gamę substancji chemicznych do badań i rozwoju oraz produkcji materiałów aktywnych do akumulatorów.
Sprzęt i oprzyrządowanie
Avantor dystrybuuje szeroką gamę urządzeń procesowych i oprzyrządowania od najlepszych producentów.
Prace badawczo-rozwojowe, kontrola jakości. Testy
Avantor oferuje szeroką gamę produktów spełniających specjalistyczne potrzeby laboratoriów badawczo-rozwojowych, kontroli jakości i testowych.
Przedstawiane produkty – substancje chemiczne i surowce
Najpopularniejszym elektrolitem w akumulatorach litowych jest roztwór soli litu, taki jak heksafluorofosforan litu (LiPF6)
Przedstawiane produkty – Sprzęt ochrony osobistej i bezpieczeństwo
Odzież ochronna
Odkryj naszą szeroką gamę odzieży roboczej, jednorazowych kombinezonów...
Uprzęże chroniące przed upadkiem z wysokości
Systemy zabezpieczające przed upadkiem z wysokości
Rękawice
Zawęź wyszukiwanie rękawic do Twojego zastosowania
Detektory gazu
Detektory wielogazowe, detektory tlenu
Przedstawiane produkty – Zarządzanie obiektami
Przechowywanie chemikaliów
Rozwiązania do przechowywania chemikaliów umożliwiają bezpieczne przechowywanie materiałów żrących i łatwopalnych, chroniąc personel i infrastrukturę.