Produkcja katod i anod akumulatorowych
Produkcja katod i anod akumulatorowych
Avantor rozwija zaawansowaną technologię akumulatorów, aby tworzyć lepszy świat
Akumulator litowo-jonowy ma 2 elektrody: katodę i anodę.
Podczas rozładowywania akumulatora anoda uwalnia jony litu do katody (przepływające przez elektrolit), a także elektrony (przepływające przez obwód elektryczny), które generują prąd elektryczny. Gdy bateria jest podłączona w celu naładowania, proces jest odwrotny, tj. jony litu są uwalniane przez katodę i odbierane przez anodę.
Niezależnie od typu elektrody zazwyczaj składają się one z metalowej folii pokrytej związkiem wykonanym ze spoiwa polimerowego, dodatku przewodzącego i materiału aktywnego.
- Katoda to cienka folia aluminiowa pokryta związkiem chemicznym. Materiały aktywne katody składają się z litu i metalu. Najczęściej stosowanym spoiwem polimerowym jest polifluorek winylidenu (PVDF), który rozpuszcza się w toksycznych i łatwopalnych rozpuszczalnikach, takich jak n-metylopirolidon (NMP) i n,n-dimetyloformamid (DMF).
- Anoda jest zazwyczaj cienką folią miedzianą pokrytą związkiem. Materiałem aktywnym anody jest grafit (produkowany syntetycznie lub wydobywany). Powszechnie stosowanym spoiwem polimerowym w przypadku anody jest karboksymetyloceluloza (CMC), która rozpuszcza się w wodzie dejonizowanej (DI Water).
- Sadza Super P (CB) jest szeroko stosowana jako dodatek przewodzący w katodach i anodach. Avantor oferuje kluczowe surowce, substancje chemiczne, sprzęt, przyrządy oraz szeroką gamę produktów do badań i rozwoju, kontroli jakości, testów, kontrolowanego środowiska, bezpieczeństwa i zarządzania obiektami, a także środki ochrony osobistej, zarówno do zastosowań laboratoryjnych, jak i przemysłowych.
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji lub wypełnij formularz formularz kontaktowy
Środowisko kontrolowane
Avantor oferuje szeroką gamę produktów do pomieszczeń czystych, które chronią produkt i proces.
Sprzęt ochronny i bezpieczeństwo
Avantor oferuje szeroką gamę środków ochrony indywidualnej (ŚOI), które chronią operatora podczas badań, produkcji lub recyklingu.
Zarządzanie obiektem
Avantor oferuje szeroką gamę produktów zapewniających czystość, bezpieczeństwo i porządek w zakładzie.
Substancje chemiczne i surowce do produkcji
Avantor oferuje szeroką gamę substancji chemicznych do badań i rozwoju oraz produkcji materiałów aktywnych do akumulatorów.
Sprzęt i oprzyrządowanie
Avantor dystrybuuje szeroką gamę urządzeń procesowych i oprzyrządowania od najlepszych producentów.
Prace badawczo-rozwojowe, kontrola jakości. Testy
Avantor oferuje szeroką gamę produktów spełniających specjalistyczne potrzeby laboratoriów badawczo-rozwojowych, kontroli jakości i testowych.
Przedstawiane produkty – substancje chemiczne i surowce
NMP
Avantor oferuje N-metylo-2-pirolidon (NMP) w różnych gatunkach (ACS, elektroniczny, mikroelektroniczny itp.).
Proces wytwarzania elektrod i jego wpływ na wydajność akumulatorów litowo-jonowych: aktualny stan wiedzy i przyszłe trendy
Proces produkcji elektrod jest kluczowy dla określenia wydajności akumulatora