Ogniwo akumulatora, moduł i pakiet
Ogniwo akumulatora, moduł i pakiet
Avantor rozwija zaawansowaną technologię akumulatorów, aby tworzyć lepszy świat
Mówiąc najprościej, ogniwa, moduły i pakiety to jednostki zgromadzonych baterii. Skupisko ogniw tworzy moduł, a skupisko modułów tworzy pakiet.
Podczas gdy produkcja elektrod akumulatorowych jest przede wszystkim procesem chemicznym, produkcja ogniw, modułów i pakietów akumulatorowych jest procesem montażu mechanicznego.
Ogniwa baterii to kontenery, które chemicznie magazynują energię. Występują w wielu kształtach i formach, ale trzy najczęściej spotykane to pryzmatyczne, woreczkowe i cylindryczne.
Ogniwa baterii są rozmieszczone w modułach w celu uzyskania jednostek nadających się do serwisowania. Ogniwa są łączone za pomocą miedzianych lub aluminiowych szyn szeregowo i równolegle w zestawy akumulatorów, aby osiągnąć oczekiwane napięcie i pojemność energetyczną. Na przykład samochód elektryczny wymaga napięcia 400–800 V, a pojedyncze ogniwo akumulatora ma zwykle napięcie 3–4 V.
Natomiast pakiet akumulatorowy to kompletna obudowa, która dostarcza energię do pojazdu elektrycznego. Pakiet zwykle zawiera ogniwa i/lub moduły baterii, oprogramowanie (BMS – system zarządzania baterią) oraz często system chłodzenia i ogrzewania, w zależności od miejsca i sposobu użytkowania pakietu akumulatorowego.
Idąc dalej, ogniwa mogą być bezpośrednio zintegrowane z całym pakietem akumulatorowym, bez dzielenia go na poszczególne moduły (Cell to Pack) lub bezpośrednio zintegrowane z ramą pojazdu (Cell to chassis).
Przed zamontowaniem akumulatora w pojeździe elektrycznym należy go sformatować i przetestować. Formowanie baterii jest obecnie głównym wąskim gardłem w procesie ich produkcji. Cykle ładowania i rozładowania, które aktywują materiał w nowo zmontowanym ogniwie lub pakiecie, mogą trwać do 20 godzin. Proces ten ma jednak kluczowe znaczenie, ponieważ w znacznym stopniu wpływa na żywotność, jakość i koszt akumulatora. Prawie każdy nowo wyprodukowany akumulator jest poddawany procesowi formowania i testowania, zanim zostanie zamontowany w systemie.
Avantor oferuje substancje chemiczne, sprzęt, przyrządy, a także szeroką gamę produktów do badań i rozwoju, kontroli jakości, testów, kontrolowanego środowiska, bezpieczeństwa i zarządzania obiektami, a także środki ochrony osobistej.
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji lub wypełnij formularz formularz kontaktowy
Środowisko kontrolowane
Avantor oferuje szeroką gamę produktów do pomieszczeń czystych, które chronią produkt i proces.
Sprzęt ochronny i bezpieczeństwo
Avantor oferuje szeroką gamę środków ochrony indywidualnej (ŚOI), które chronią operatora podczas badań, produkcji lub recyklingu.
Zarządzanie obiektem
Avantor oferuje szeroką gamę produktów zapewniających czystość, bezpieczeństwo i porządek w zakładzie.
Substancje chemiczne i surowce do produkcji
Avantor oferuje szeroką gamę substancji chemicznych do badań i rozwoju oraz produkcji materiałów aktywnych do akumulatorów.
Sprzęt i oprzyrządowanie
Avantor dystrybuuje szeroką gamę urządzeń procesowych i oprzyrządowania od najlepszych producentów.
Prace badawczo-rozwojowe, kontrola jakości. Testy
Avantor oferuje szeroką gamę produktów spełniających specjalistyczne potrzeby laboratoriów badawczo-rozwojowych, kontroli jakości i testowych.