Zaawansowana technologia akumulatorów – Substancje chemiczne i surowce
Avantor oferuje tysiące substancji chemicznych naszych kluczowych marek, odpowiednich do szeregu zastosowań analitycznych w badaniach i rozwoju – substancje chemiczne o gwarantowanej wysokiej jakości i powtarzalna wydajność z partii na partię są kluczowe w osiąganiu celów w zakresie kontroli jakości, produkcji lub badań i rozwoju.
Anoda
Anody klasycznie składają się z naturalnego lub syntetycznego grafitu, ale naukowcy badają inne alotropy węgla (sadza, fulereny) i materiały niewęglowe (folia litowa, tlenki bizmutu, germanu, krzemu i cyny), które mogą...
Substancje chemiczne katody
Materiały katodowe zazwyczaj zawierają tlenki metali przejściowych, które mogą przyjmować lit poprzez zmianę ich stopni utlenienia. Oferujemy również wiele soli na bazie sodu i innych soli do badań nad technologiami nielitowymi.
Separator i spoiwa
Materiały separujące stosowane do kontroli przewodności cieplnej obejmują polietylen, polipropylen i inne polimery w postaci arkuszy lub proszku.
Metalowe komponenty akumulatora
Czyste metale i stopy metali stosowane w akumulatorach obejmują aluminium, kobalt, stal nierdzewną i nikiel w wielu postaciach, w tym folii, drutów, proszków i prętów.
Rozpuszczalniki organiczne
Szeroka gama rozpuszczalników o wysokiej czystości do produkcji akumulatorów
Skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem handlowym, aby uzyskać więcej informacji lub wypełnij formularz formularz kontaktowy