- POWRÓT DO GÓRY
- Wyszukiwanie wg zastosowania
- Produkcja
- Rozwiązania Avantor usprawniające przenoszenie płynów
- Pompy perystaltyczne Masterflex® i rozwiązania w zakresie transportu płynów
- Niestandardowe jednorazowe rozwiązania bioprocesowe Masterflex
- Rozwiązania dla branży biofarmaceutycznej
- Proces zbierania
Proces zbierania
Czujniki temperatury
Mikrofiltracja
W zależności od wydajności hali produkcyjnej lub laboratorium filtr będzie miał różną wydajność i będzie działał jako filtr zgrubny w mikroskali.
Ultrafiltracja
Ultrafiltracja, jeden z końcowych etapów procesu zbioru, ma na celu usunięcie najdrobniejszych zanieczyszczeń z docelowego produktu makrocząsteczkowego, w wyniku czego powstaje koncentrat. Zwykle odbywa się to przy wysokim ciśnieniu.