Metoda rozcieńczeń BZT (BOD)
Oficjalna metoda pomiaru BZT (BOD) zgodnie z normami EN 1899-1 i DI EN 1899-2, oficjalna metoda EPA (Environmental Protection Agency).
- Proste przygotowanie próbki
- Automatyczne obliczanie BZT (BOD)
- Zatwierdzona przez EPA
Czujnik tlenu z samoczynnym mieszadłem StirrOx G do oznaczania zawartości tlenu w butlach Karlsruhe umożliwia:
- Stały przepływ zapewniający wysoką powtarzalność
- Brak konieczności kalibracji punktu zerowego
- Natychmiastową gotowość do pomiaru