Inkubatory BOD
Niezależnie od stosowanej metody pomiaru BOD przeznaczone do analizy próbki należy przez 5 dni przechowywać w temperaturze 20°C (68°F). Firma VWR oferuje szeroką gamę inkubatorów z funkcją kontroli temperatury.
Produkty firmy Lovibond®
6 modeli; od 2 do 40°C (0,1°), od 135 do 445 l
Produkty firmy Velp
6 modeli; stała temp. lub od 3 do 50°C (0,1°), od 120 do 215 l
Produkty firmy WTW
- OxiTop® Box: stała temp. 20°C ±0,5°C
- 5 modeli; od 10 do 40°C (0,5°), od 180 do 500 l