Przepisy prawne/normy
Jakość wody
ISO 6059 | Oznaczenie twardości całkowitej (wapń i magnez) – metoda miareczkowa z EDTA |
ISO 6058 | Oznaczenie zawartości wapnia – metoda miareczkowa z EDTA |
EN ISO 9963-1 | Oznaczenie całkowitej alkaliczności i jej składników – część 1 |
EN ISO 9963-2 | Oznaczenie alkaliczności węglanowej – część 2 |
ISO 9297 | Oznaczenie zawartości chlorków – miareczkowanie z azotanem srebra i chromianem jako wskaźnikiem (metoda Mohra) |
ISO 7393-1 | Oznaczenie zawartości chloru wolnego i całkowitego – część 1: metoda miareczkowa z N,N-dietylofenyleno-1,4-diaminą |
ISO 7393-2 | Oznaczenie zawartości chloru wolnego i całkowitego – część 2: metoda kolorymetryczna z N,N-dietylofenyleno-1,4-diaminą |
ISO 15705 | Oznaczenie ChZT (COD) – mikrometoda |
ISO 6060 | Oznaczenie ChZT (COD) |
ISO/CD 25814 | Oznaczenie zawartości rozpuszczonetgo tlenu – metoda elektrochemiczna z sondą D.O. . |
ISO/DIS 7887 | Kontrola i określenie zabarwienia |
ISO 7027 | Oznaczenie stopnia zmętnienia |
ISO 10359-1 | Oznaczenie zawartości fluorków – część 1: metoda elektrochemiczna z elektrodą jonoselektywną ISE (do badania wody pitnej lub o niskim zanieczyszczeniu) |
ISO 5664 | Oznaczenie zawartości amoniaku – metoda destylacyjno-miareczkowa |
ISO 10523 | Oznaczenie pH |
ISO 27888 | Oznaczenie przewodności |
ISO 11923 | Oznaczenie ilości substancji zawieszonych, poprzez filtrację na filtrze z włókna szklanego |