Analiza chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT)
Analiza chemicznego zapotrzebowania na tlen (ChZT) dla wody jest przeprowadzana z wykorzystaniem dwuchromianu po mineralizacji.
VWR oferuje 2 metody przeprowadzania analizy ChZT:
- Szybką
- Oficjalną
Szybka metoda przeprowadzania analizy ChZT, Hach
Szybka metoda przeprowadzania analizy ChZT, Hach
Kompletne systemy do analiz ChZT, szeroki zakres gotowych odczynników (nie jest wymagane rozcieńczanie próbek), reaktor i spektrofotometry.
Więcej informacji
- Informacje na temat analiz ChZT i ich aktualności
- Test kuwetowy do analiz ChZT: 10 zakresów powiązanych z praktyką
- Poprawa bezpieczeństwa – oszczędność czasu dzięki kuwetom LCK do analiz ChZT, Dow Chemicals
- Szybkie mineralizacja próbek pozwala oszczędzić czas i pieniądze
- Spektrofotometry promieniowania UV i UV/widzialnego
Oficjalna metoda przeprowadzania analizy ChZT
Oficjalna metoda przeprowadzania analizy ChZT
Próbka jest najpierw mineralizowana odpowiednimi odczynnikami w urządzeniu do mineralizacji ręcznej lub automatycznej.