Respirometryczny pomiar BOD: samodzielne monitorowanie BOD
Obniżenie zawartości tlenu (zużywanego przez mikroorganizmy) skutkuje zmianą ciśnienia, którą mierzy się za pośrednictwem czujnika ciśnienia. Jest to praktyczna i łatwa w użyciu metoda.
Zastosowania respirometrycznych pomiarów BOD
- Respirometryczne oznaczanie wartości BOD5 w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych, WTW (firma należąca do spółki Xylem)
- Respirometryczne oznaczanie wartości BOD5 w ściekach zanieczyszczonych organicznymi lub nieorganicznymi toksynami lub inhibitorami, WTW (firma należąca do spółki Xylem)
- Zarządzanie systemami pomiarowymi BOD zgodnie z normą DIN/ISO 9000 i GLP, WTW (firma należąca do spółki Xylem)
BOD, OxiTop®-i, WTW
Respirometryczny system pomiarowy OxiTop® do samodzielnych pomiarów BOD(5) przeprowadzanych z użyciem nierozcieńczonych próbek (do 4000 mg/l).
BZT, Oxitop®-IDS bezprzewodowe, WTW
Do analiz BZT (do 4000 mg/l) oraz wszystkich innych badań respirometrycznych z dostępem do komunikacji w standardzie Bluetooth® na potrzeby pracy z urządzeniami Multi 3630 IDS lub 3620 IDS (pH/przewodność/ZT/mętność).
Czujnik BOD firmy Velp
Respirometryczny system pomiarowy do samodzielnych pomiarów BOD(5) przeprowadzanych z użyciem nierozcieńczonych próbek (BOD na poziomie do 999 mg/l).
Bezprzewodowy czujnik BOD EVO firmy Velp
Zarządzanie danymi i raporty z możliwością bezprzewodowej transmisji danych do oprogramowania BODSoft™. Równoczesne przetwarzanie nawet 80 próbek (BOD na poziomie do 999 mg/l).