Filtry Whatman™ do badania wody, powietrza i gleby
Dokładne i wiarygodne wyniki analiz są niezmiernie ważne podczas monitorowania powietrza, wody i gleby w badaniach środowiskowych. Firma GE ma świadomość, jak ważna jest pewność dotycząca skuteczności, powtarzalności i integralności próby na poszczególnych etapach filtracji. Niezależnie od tego, czy używasz jednego z naszych papierów ściernych, filtrów strzykawkowych czy innych produktów Whatman™, możesz mieć pewność, że dla firmy GE jakość ma ogromne znaczenie.
Badania wody | Badania powietrza | Badania gleby | ||
![]() |
![]() |
![]() |
||
NOWE filtry RTU* są już dostępne! *Gotowe do użycia (ang. Ready-To-Use) |
40-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i analizie prób środowiskowych w zaledwie 21 minut
Filtry Whatman™ do badania wody
![]() |
Za pomocą filtrów Whatman™ można badać próbki zgodnie z wymogami dotyczącymi analizy środowiskowej wody, z uwzględnieniem następujących analiz:
|
Firma Whatman™ opracowała specjalne filtry w celu zapewnienia dokładnych wyników i łatwości wykonania każdej analizy, nawet w przypadku próbek o kluczowym znaczeniu.
Przykładowo użycie filtrów z włókna szklanego 934-AH RTU, które są dostarczane w postaci wstępnie oczyszczonej i zważonej, umożliwia znaczną oszczędność czasu podczas analizy zawartości substancji stałych.
Filtry strzykawkowe GD/XP wraz z podwójną warstwą prefiltracyjną i membraną o średnicy porów wynoszącą 0,45 mikrona umożliwiają łatwą filtrację próbek trudnych do odfiltrowania. Dodatkowo polipropylenowa warstwa prefiltracyjna minimalizuje ilość wyekstrahowanych jonów, dzięki czemu możliwa jest analiza śladowych metali metodą ICP-MS. Dowiedz się, jak pomocne są nasze filtry Anotop™ IC, Puradisc Aqua 30, Puradisc, Spartan, GD/XP i GD/X™ oraz Mini-Uniprep!
Opinie klientów: filtry Whatman™ do badania jakości wody
Nowość: gama produktów RTU (gotowych do użycia) powiększyła się o filtry
Filtry GF/C RTU do rozpuszczonych i zawieszonych substancji stałych zgodne z normą EN 872
Filtry 934-AH RTU do substancji lotnych zgodne z normą US EPA Lab Standard Method 2540 (części C i D)
Gotowe do użycia: wstępnie wyczyszczone, osuszone/ogrzane, schłodzone, poddane desykacji, zważone z dokładnością do 4 miejsc po przecinku, umieszczone w naczyniach oznaczonych etykietami/kodami kreskowymi i w pudełku opatrzonym kodem kreskowym
Zamów próbki filtrów Whatman do badania WODY
Oznaczanie całkowitej zawartości zawieszonych, rozpuszczonych i lotnych substancji stałych należy przeprowadzać z użyciem filtrów z włókna szklanego. Filtry z włókna szklanego 934-AH RTU są gotowe do użycia!
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/C, Whatman Highlight 1: Highlight 2: Norma zgodności metody: Typ filtra: |
Filtry z mikrowłókna szklanego bez spoiwa, klasa 934-AH, Whatman Zastosowanie: |
Nowe filtry RTU do substancji lotnych są już dostępne Filtry z mikrowłókna szklanego, 934-AH™ RTU, Whatman Zastosowanie: Highlight 1: Highlight 2: Norma zgodności metody: Nazwa filtra: 934-AH RTU Typ filtra: Filtr z włókna szklanego |
||
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/C RTU, Whatman Zastosowanie: Highlight 1: Highlight 2: Norma zgodności metody: FNazwa filtra:GF/C RTU Typ filtra: Filtr z włókna szklanego |
Wersja demonstracyjna filtrów z mikrowłókna szklanego, 934-AH™ RTU, Whatman
Analiza chemiczna jest powszechnie wykonywana z użyciem przyrządów analitycznych. Filtracja próbek wody przed wykonaniem analizy stanowi dobrą praktykę mającą na celu wykluczenie z analizy niepożądanych cząstek i ochronę delikatnych przyrządów przed potencjalnie szkodliwymi związkami.
W tej części przedstawiono filtry do:
- oznaczania rozpuszczonych metali ciężkich (filtry strzykawkowe GD/XP™, wbudowane w układ filtry Polydisc™ GW i Polycap™ GW)
- przygotowywania próbek do testów rozpuszczalności jonów (filtry strzykawkowe Anotop™ IC)
- oznaczania rozpuszczonego węgla organicznego (DOC) (filtry strzykawkowe Puradisc™ Aqua 30)
HPLC/UHPLC i inne techniki analityczne
W celu ochrony przyrządów i próbek należy stosować następujące filtry:
Wersja demonstracyjna filtra strzykawkowego GD/X™ Whatman
Wersja demonstracyjna filtrów Mini-UniPrep™ Whatman
Mikroorganizmy obecne w wodzie są gromadzone za pomocą filtra membranowego do mikrofiltracji.
Membranę można przenieść na pożywkę do hodowli mikrobiologicznej w celu dalszej identyfikacji i/lub zliczania mikroorganizmów. Dobór odpowiedniego filtra będzie zależny od stosowanej metodologii.
Filtry membranowe, Nuclepore™, czarne, Whatman Zastosowanie: |
Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Filtry Whatman™ do badania powietrza
Monitorowanie jakości powietrza nabiera coraz większego znaczenia z uwagi na wysoką zawartość zanieczyszczeń w powietrzu. Źródła emisji tych zanieczyszczeń mogą być naturalne lub pochodzić z przemysłu, rolnictwa czy natężenia transportu. Kluczowym obiektem zainteresowania w monitorowaniu środowiska i powiązanych badaniach stały się ultradrobne cząstki stałe (UFP), ponieważ wykazano, że mają one potencjalnie istotny wpływ na jakość powietrza i zdrowie.
Monitorowane muszą być też metale ciężkie, związki organiczne i nieorganiczne, takie jak ozon, lotne związki węgla, SO2, NO2, CO, benzoesan lub azbest.
Firma Whatman™ oferuje dedykowane filtry do monitorowania cząstek stałych (ręcznego i automatycznego), próbkowania w środowiskach normalnych i agresywnych, testów radioaktywności, zawartości metali i azbestu.
Wybierz spośród 13 różnych typów filtrów Whatman™ do badania powietrza:
|
|
Zamów próbki filtrów Whatman do badania POWIETRZA
Próbkowanie ręczne w normalnych środowiskach
Próbkowanie ręczne w środowiskach agresywnych
Próbkowanie automatyczne
Filtry z włókna szklanego ze spoiwem, klasa GF 10, Whatman Zastosowanie: |
Próbkowanie do analizy radioaktywności i zawartości metali
Filtry do oznaczania zawartości metali w cząstkach stałych obecnych w powietrzu
Filtry membranowe, mieszane estry celulozy, Whatman Zastosowanie: Highlight 1: |
Monitorowanie zanieczyszczeń powietrza pochodzących z kominów, rur spalinowych i aerozoli wymaga filtrów odpornych na substancje chemiczne i wysokie temperatury. Do tych zastosowań wymagana jest także wysoka czystość.
Filtry do analizy zawartości metali ciężkich
Gilzy ekstrakcyjne, kwarc wysokiej czystości, Whatman Zastosowanie: |
Filtry do pozostałych związków organicznych i nieorganicznych
Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Filtry Whatman™ do badania gleby
Z punktu widzenia środowiska gleba stanowi główny element ekosystemu wraz z wodą, powietrzem i organizmami żywymi, dlatego wymaga konserwacji i ochrony przed degradacją. Z drugiej strony stosowanie nawozów w rolnictwie znacznie zwiększa produktywność gleb i ,co za tym idzie, ich płodność.
Analiza próbek gleby wymaga w pierwszej kolejności ekstrakcji z matrycy związków chemicznych z użyciem modulacji pH i ciepła oraz ich zagęszczenia. W próbkach gleby należy oznaczyć zawartość azotu, pestycydów, fosforu, zatrzymanych substancji stałych i roztworów klarowanych oraz pH. Firma Whatman™ zapewnia odpowiedni produkt do każdej analizy.
Zamów próbki filtrów Whatman do badania GLEBY
Analiza zawartości azotu metodą Kjeldahla
Oznaczanie zawartości azotu w glebie przeprowadza się zazwyczaj metodą Kjeldahla, która obejmuje pobieranie dokładnej ilości próbki gleby przed przeniesieniem jej do probówki do mineralizacji. Do tego zastosowania należy stosować łódeczki do odważania materiału o niskiej zawartości azotu Whatman™, a następnie odfiltrować próbkę na sączku do analizy jakościowej.
Przed wykonaniem analizy, np. metodą chromatografii gazowej (GC), próbki gleby można przygotować z użyciem ekstrakcji metodą Soxhleta lub roztwarzania falami mikrofalowymi. Do tej metody często stosuje się gilzy ekstrakcyjne. Aby usunąć drobne cząstki stałe i chronić urządzenie do chromatografii gazowej, należy używać specjalnych filtrów strzykawkowych.
Większość badań substancji śladowych opiera się na ekstrakcji gleby i pomiarze stężenia substancji śladowych w fazie ciekłej z użyciem atomowej spektrometrii emisyjnej ze wzbudzaniem plazmowym (ICP-AES). Zasadniczo próbka musi być odfiltrowana na sączku papierowym do analizy jakościowej lub filtrze z włókna szklanego, aby upewnić się, że nie zablokuje nebulizatorów i nie będzie zakłócać iniekcji do urządzenia analitycznego. W przypadku roztwarzania próbki wodą królewską można odfiltrować próbkę na bezpopiołowym sączku papierowym.
Wersja demonstracyjna filtra strzykawkowego GD/X™ Whatman
Wersja demonstracyjna filtrów Mini-UniPrep™ Whatman
Badanie zawartości fosforu w glebie służy do określania ilości nawozu fosforowego wymaganego do uzyskania maksymalnego wzrostu roślin. W celu oznaczenia zawartości fosforu wykonuje się ekstrakcję gleby za pomocą roztworu chemicznego, a fosfor w ekstrakcie jest mierzony metodą kolorymetryczną. Przed wykonaniem analizy zazwyczaj wymagana jest filtracja ekstraktu na sączku papierowym do analizy jakościowej. W przypadku automatycznej metody oznaczania stężenia fosforu może być wymagany sączek papierowy odporny na kwasy.
Sączki papierowe do analizy ilościowej, bezpopiołowe, klasa 41, Whatman |
pH gleby odgrywa kluczową rolę w utrzymywaniu przez glebę minerałów. Niektóre rośliny mają określone wymagania dotyczące pH podłoża. Istnieją różne sposoby pomiaru pH gleby. Papierek lakmusowy/pH to szybka i niedroga metoda zbadania pH gleby w przypadku, gdy niedostępny jest pehametr lub gdy nie są wymagane bardzo dokładne wartości pomiarów. Podczas przygotowywania próbki gleby należy użyć papieru do ważenia przed dodaniem wody. Do usunięcia niepotrzebnych cząstek z zawiesiny można skorzystać z sączków papierowych.
Papierki wskaźnikowe pH, Whatman |
W wielu metodach badawczych przed analizą wymagana jest separacja komponentów ciekłych roztworu od zawieszonych substancji stałych. Firma GE oferuje bogaty wybór celulozowych filtrów o różnych prędkościach przepływu, wydajności i odporności chemicznej.
Firma VWR może zapewnić pełny zakres materiałów eksploatacyjnych, sprzętu i odczynników do analizy środowiskowej. Użyj narzędzia wyszukiwania na stronie głównej lub skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.