Pomiar BZT metodą rozcieńczeń/respirometryczną i testy biodegradowalności
Metody pomiaru biochemicznego zapotrzebowania na tlen i zakres ich zastosowań są częstym przedmiotem dyskusji. Metoda respirometryczna jest porównywalna z metodą rozcieńczeń, ale zaleca się jej stosowanie wyłącznie do własnych kontroli. Dostępne są zarówno metody standardowe, jak i metody wykorzystywane w ramach samomonitorowania. Wartości BZT można również określać metodą fotometryczną.
Szczegółowe informacje o różnych metodach określania biochemicznego zapotrzebowania na tlen (BZT) można znaleźć w podręczniku WTW, który można pobrać tutaj.
Można tam również znaleźć przydatne produkty do badań biodegradowalności.
Podręcznik WTW dotyczący pomiarów BZT
Broszury WTW
Broszury Velp
Systemy pomiarów BZT metodą respirometryczną i w ramach samomonitorowania
W analizach BZT zmniejszenie ilości tlenu (zużywanego przez mikroorganizmy) wywołuje różnicę ciśnień, która jest mierzona przez czujnik ciśnienia. Praktyczne rozwiązanie, prosty pomiar. Niektóre systemy umożliwiają także pomiar wytwarzania metanu przez mikroorganizmy.
Zastosowania
- WTW – nadzór nad systemami pomiaru BZT zgodnie z normą DIN/ISO 9000 i GLP
- WTW – respirometryczne oznaczanie wartości BZT5 w ściekach zanieczyszczonych organicznymi lub nieorganicznymi toksynami albo inhibitorami.
- WTW – respirometryczne oznaczanie wartości BZT5 w ściekach odprowadzanych z gospodarstw domowych
WTW
Respirometryczne systemy OxiTop® do pomiaru BZT5 w ramach samomonitorowania (OxiTop®-I)
- System OxiTop®-IDS z inteligentnymi czujnikami cyfrowymi umożliwia rozszerzone pomiary BZT do 400 000 mg/l, badania biodegradowalności, pomiary respirometryczne gleby i analizy metanu.
Produkty
Velp
System wyłącznie do pomiarów BZT
Respirometric Sensor System 6 do pomiarów
- BZT
- Maxi – BMP (potencjał metanogenny)
- Analiza gleby –
- Biodegradowalność tworzyw sztucznych
Produkty
Pomiar BZT metodą rozcieńczeń
Pomiar BZT zgodnie z DIN EN 1899-1 (ISO 5815), DIN EN 1899-2 i metodami standardowymi 5210 B.
Samomieszająca sonda tlenowa StirrOx® G do oznaczania tlenu w butlach Karlsruher:
- Stały przepływ zapewniający wysoką odtwarzalność
- Bez kalibracji punktu zerowego
- Od razu gotowy do pomiaru
Pomiar BZT metodą fotometryczną
Test kuwetowy umożliwia proste i skuteczne oznaczanie BZT według zmodyfikowanej metody Winklera.
Skalibrowane, zgodne z normami odczynniki analityczne zapewniające bezpieczeństwo.
- System kodów kreskowych umożliwia szybką i prostą obsługę.
- Kompleksowa dokumentacja kontroli jakości dostępna dla każdego testu.
- Nadal wymagana jest 5-dniowa inkubacja, ale analiza obejmuje mniej etapów niż w przypadku innych metod.
Produkty
Inkubatory BZT
Niezależnie od stosowanej metody pomiaru BZT próbki przeznaczone do analizy muszą być przechowywane w temperaturze 20°C przez 5 dni. Avantor oferuje szeroką gamę inkubatorów z funkcją kontroli temperatury.
Velp Scientifica
1 model, FTC 120:
- Stała temperatura 20°C
- 120 l
5 modeli, FOC Connect
- Od 3 do 50°C (0,5°C)
- Od 109 do 169 l
Produkty
WTW
5 modeli, TS:
- Od 10 do 40°C (0,5°C)
- Od 180 do 500 l
Pojemnik termostatyczny, Oxitop® Karton
- Stała temperatura 20°C (0,5°C)