Drukuj
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/A, Whatman™
Dostawca: Whatman products (Cytiva)
1820-021 1820-024 1820-025 1820-037 1820-042 1820-047 1820-050 1820-055 1820-060 1820-061 1820-070 1820-090 1820-110 1820-125 1820-150 1820-866 1820-915 1820-6537 1820-8013 1820-240 1820900086
513-5200EA 193 PLN
513-5200 513-5201 513-5202 516-2108 513-5203 513-5204 516-2112 513-5205 513-5206 513-5260 513-5207 513-5208 513-5209 513-5210 513-5211 513-5261 513-5212 513-5258 513-5259 513-5257 513-0106
Filtry z włókna szklanego bez spoiwa, klasa GF/A, Whatman™
Filtry Filtry z włókna szklanego
These borosilicate glass filters are suitable for water quality parameter measurement and air filtration applications. They can be used for high efficiency, general purpose laboratory filtration, including water pollution monitoring of effluents, for filtration of water, foodstuff analyses, protein filtration, and radioimmunoassay of weak β emitters.
  • Suitable for a wide range of liquid and air filtration applications
  • Fine retention
  • Binder-free
With reinforced rim.
Zobacz ceny
SPECYFIKACJE
Typ GF/A
Environmentally Preferable
Waga 53 g/m²
Thickness 260 µm
Rozmiar cząstek filtrowanych 1,6 µm
Szybkość sączenia 62 s (Herzberg)
Przepływ powietrza 4,3 s/100 ml/6,5 cm²
Maks. temperatura 550 °C