Probówki VWR® OmniTop Sample Tubes®
Innowacyjne rozwiązanie od zespołu VWR zajmującego się produkcją rozwiązań dla branży bioprocesowej
Każda produkcja biofarmaceutyków wymaga częstego pobierania próbek procesowych w celu potwierdzenia jednorodności i zgodności produktu. Aby to osiągnąć, konieczne jest pobranie próbki reprezentacyjnej dla wytwarzanego produktu. W jaki sposób nasi klienci mogą jednak robić to szybko, oszczędnie i bez ryzyka zanieczyszczenia?
- Probówki OmniTop Sample Tubes® to wygodny sposób na przenoszenie małych objętości i pobieranie próbek w układzie zamkniętym
- Przeznaczone do użytku z bioreaktorami stołowymi, do produkcji pilotażowej i pełnej
- Wstępnie sterylizowane; jednorazowego użytku
- Dostępne opakowanie pojedyncze oraz z różną liczbą sztuk
- Zapoznaj się z krótkim filmem demonstracyjnym przedstawionym poniżej