Przedstawiamy testo 440 – wielofunkcyjny miernik do pomiaru prędkości powietrza oraz IAQ
Osiągnij najwyższe standardy w zakresie kontroli prędkości powietrza i jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ)
°C – - °F – CO2 – CO – %rF –%rH – fpm – m/s – hPa – Lux
Wyobraź sobie, że możesz kupić jedno urządzenie do pomiaru prędkości powietrza i IAQ, które później z łatwością dostosujesz do swoich potrzeb.
Jedno urządzenie do pomiaru prędkości powietrza i IAQ, które pomoże Ci osiągnąć najwyższe standardy w zakresie kontroli jakości i spełniania wymogów dotyczących bezpieczeństwa.
- Jedno urządzenie do wykonywania wszystkich istotnych pomiarów prędkości powietrza i IAQ
- Intuicyjne w obsłudze bezprzewodowe sondy, które można łatwo i szybko zmieniać
- Najwyższa dostępność produktów dzięki możliwości kalibracji sond bez urządzenia
- Precyzyjny pomiar przepływu powietrza w dygestoriach laboratoryjnych zgodnie z normą DIN EN 14175-3/-4
- Bardzo wysoka dokładność pomiarów – szczególnie istotna w przypadku zastosowań w pomieszczeniach czystych
testo 440
Zestaw laboratoryjny
Miernik testo 440 do pomiaru prędkości powietrza i IAQ z pamięcią wewnętrzną i funkcją eksportu danych. W zestawie powlekana sonda PT100 do środowisk agresywnych oraz podstawowy futerał do miernika testo 440 i jednej sondy.
Zestaw sondy CO2 z technologią BT
Miernik Testo 440 do pomiaru prędkości powietrza i IAQ / sonda CO2 z technologią Bluetooth, w tym czujnik temperatury i wilgotności / podstawowy futerał do miernika Testo 440 i 1 sondy
Zestaw sondy wilgotności z technologią BT
Miernik Testo 440 do pomiaru prędkości powietrza i IAQ / sonda wilgotności i temperatury z technologią Bluetooth / podstawowy futerał do miernika Testo 440 i 1 sondy
Zestaw Lux
Miernik Testo 440 do pomiaru prędkości powietrza i IAQ / sonda CO2 z technologią Bluetooth, w tym czujnik temperatury i wilgotności / podstawowy futerał do miernika Testo 440 i 1 sondy
Zestaw sondy termicznej
Miernik Testo 440 do pomiaru prędkości powietrza i IAQ / sonda CO2 z technologią Bluetooth, w tym czujnik temperatury i wilgotności / podstawowy futerał do miernika Testo 440 i 1 sondy
Zestaw sondy łopatkowej 16 mm
Miernik Testo 440 do pomiaru prędkości powietrza i IAQ / sonda CO2 z technologią Bluetooth, w tym czujnik temperatury i wilgotności / podstawowy futerał do miernika Testo 440 i 1 sondy
Zestaw sondy łopatkowej 100 mm z technologią BT
Miernik Testo 440 do pomiaru prędkości powietrza i IAQ / sonda CO2 z technologią Bluetooth, w tym czujnik temperatury i wilgotności / podstawowy futerał do miernika Testo 440 i 1 sondy