Szeroka gama opakowań klasy farmaceutycznej Keystone do sterylizacji (osłon, woreczków, torebek itp.) wykonanych z materiału Tyvek.
Standaryzacja przygotowania sprzętu do sterylizacji pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
Duży asortyment masek do pomieszczeń czystych, woreczków, torebek i osłon obejmujący materiały eksploatacyjne do sterylizacji i autoklawów oraz osłony elementów przyrządów, aby chronić czyszczony sprzęt w branży (bio)farmaceutycznej przed skażeniem.
Zapoznaj się ze zaktualizowanymi wymaganiami unijnej Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) w załączniku I. W punkcie 8.56 określono, że po sterylizacji parowej elementy powinny być suche, ale często sposób zamykania torebek (z zaciskaną „szyjką”) może zatrzymywać wilgoć. Zadbaj o zgodność z przepisami, stosując torebki Keystone z materiału Tyvek do sterylizacji parowej farmaceutycznych elementów wymiennych.