System do filtracji fazy ruchomej Solvac
![]() |
System do filtracji fazy ruchomej Solvac pozwala uzyskiwać doskonałą jakość i powtarzalność wyników poprzez usuwanie cząstek stałych i gazów oraz stabilizację substancji wyjściowej. W porównaniu z tradycyjnymi naczyniami szklanymi do filtracji ten wyjątkowo łatwy w obsłudze produkt zapewnia znaczne korzyści pod względem bezpieczeństwa stosowania i oszczędności czasu oraz nakładów finansowych. |
Zastosowania
- Usuwanie zanieczyszczeń cząstek stałych z fazy ruchomej lub innych roztworów
- Odgazowywanie rozpuszczalników fazy ruchomej i innych roztworów
- Koniec z filtracją przelewową
Korzyści
- Uniwersalna konstrukcja umożliwia zamontowanie na większości butelek, kolb i pojemników przeznaczonych do wykonywania badań chromatograficznych (HPLC). Eliminuje to konieczność mycia kolb i przenoszenia rozpuszczalników fazy ruchomej z kolby do zbiornika.
- Pobieranie płynu bezpośrednio z butelek z rozpuszczalnikami do HPLC. Mniejsze ryzyko rozlania reaktywnych rozpuszczalników niż w przypadku lejków szklanych lub pojemników jednorazowych.
![]() |
![]() |
![]() |
Etap 1 | Etap 2 | Etap 3 |
Instrukcja użytkowania:
- Umieść podstawę obudowy na pojemniku odbiorczym tak, aby uszczelka obejmowała krawędź pojemnika. Podłącz przewód próżniowy pompy próżniowej do łącznika portu próżni znajdującego się z boku podstawy obudowy. Połóż membranę na czystym i suchym uchwycie filtru.
- Podłącz wlotowy przewód doprowadzający do zwężającego się wlotu w górnej obudowie. Nałóż górną obudowę na podstawę obudowy, aby szczelnie zamknąć w niej membranę. Umieść przewód doprowadzający w rozpuszczalniku do odfiltrowania.
- Uruchom pompę próżniową, jednocześnie silnie przytrzymując obudowę filtru SolVac do momentu wytworzenia pełnej próżni. Po wytworzeniu próżni i osiągnięciu stanu gotowości do działania otwórz zacisk na przewodzie, aby rozpocząć filtrację. Kontynuuj filtrowanie do momentu, aż cała objętość rozpuszczalnika zostanie zassana lub odbieralnik zapełni się.