Certyfikowane filtry strzykawkowe Acrodisc® MS
Filtry strzykawkowe Acrodisc MS zmniejszają ryzyko zakłóceń matrycy przez substancje ekstrahowalne, a dzięki niskiemu poziomowi wiązania białek zapewniają większą dokładność oznaczania białek i mniejsze ryzyko strat analitu.
![]() |
Czym jest Acrodisc MS? Acrodisc MS to pierwszy filtr strzykawkowy z certyfikatem LC-MS charakteryzujący się niezwykle niskimi poziomami substancji ekstrahowalnych oraz korzystnymi prędkościami przepływu i właściwościami retencyjnymi na potrzeby ochrony kolumny i przyrządów. Jakie są korzyści stosowania tego produktu? Pierwszy filtr z certyfikatem LC-MS charakteryzujący się niezwykle niskimi poziomami substancji ekstrahowalnych. Filtry strzykawkowe Acrodisc MS umieszczone są w osobnych tubach, co zabezpiecza je przed substancjami ekstrahowalnymi ze źródeł zewnętrznych. Gdy jedna z tub jest w użyciu, pozostałe są nadal szczelnie zamknięte. Membranę z WWPTFE (zwilżalny wodą politetrafluoroetylen) można stosować zarówno z organicznymi, jak i z wodnymi rozpuszczalnikami, a umieszczenie membrany w obudowie polietylenowej zapewnia doskonałą odporność chemiczną. Filtry strzykawkowe Acrodisc MS cechują się minimalnym poziomem adsorpcji białek. Przejrzyj broszurę dot. produktów do badań naukowych
|