Gotowi do walki Pall-Vengers już tu są!
Lejek filtracyjny Microfunnel – oprócz swoich innych licznych zalet – umożliwia minimalizację ryzyka uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych i konieczności wycofania produktów. Przede wszystkim jego podziałka znajduje się na zewnętrznej, a nie wewnętrznej powierzchni, co pozwala uniknąć zatrzymywania mikroorganizmów w rowkach mogącego skutkować wynikami fałszywie ujemnymi. Ponadto dostępna w nim funkcja Easy Squeeze nie tylko ułatwia laborantom uzyskiwanie dostępu do membrany, ale także zapobiega ryzyku jej rozerwania i chroni ją przed uszkodzeniem. Po filtracji można nawet odłączyć spodnią część lejka albo wstrzyknąć do niego podłoże i bezpośrednio dokonać inkubacji, co eliminuje konieczność zdejmowania membrany i płytki!
Klienci szukający elastycznych rozwiązań docenią przeznaczony do jednokrotnego użytku lejek Sentino umożliwiający układanie tej samej badanej próbki na różnych podłożach — to oszczędność czasu i nakładów finansowych!
Zamów darmową prezentację Zamów darmową próbkę
Membrany do analiz mikrobiologicznych firmy Pall dzięki zastosowanej w nich technologii maksymalizującej odzysk mikroorganizmów dodatkowo zmniejszają prawdopodobieństwo uzyskiwania wyników fałszywie ujemnych. Ponadto – w przeciwieństwie do siatek z liniami ciągłymi – użyta w nich siatka macierzy ma linie kropkowane, dzięki czemu nie hamuje wzrostu kolonii.
Nowa ława filtracyjna do analiz mikrobiologicznych firmy Pall optymalizuje jakość badań bez strat na czystości. Można go łatwo rozłożyć na części w celu wyczyszczenia i sterylizacji w autoklawie, a dzięki modułowej budowie w standardowym autoklawie stołowym zmieści się nawet element 6-miejscowy. Specjalna konstrukcja uniemożliwia ponadto zasysanie i przepływ wsteczny płynów. Wszystko to pomaga zminimalizować ryzyko zanieczyszczenia krzyżowego i uzyskiwania wyników fałszywie dodatnich, które mogłyby skutkować koniecznością powtórzenia badań, ponownego przygotowania do użytku, a nawet usunięcia całej partii produktu o jakości bez zarzutu!
Z punktu widzenia użyteczności rozgałęźnik jest wyjątkowo łatwy w obsłudze i można go nawet dostosować tak, aby nadawał się do użycia po lewej lub prawej stronie pompy próżniowej w celu ułatwienia pracy laborantowi. Podajnik Sentino do membran, pompę Sentino do badań bez użycia próżni i wszystkie produkty z serii Sentino opracowano z myślą o użyteczności i usprawnieniu procedur, co ułatwia pracę laborantom.
Odnieśliście zwycięstwo, czy może Niespodziewani podejrzani nadal zakłócają pracę laboratoriów kontroli jakości mikrobiologicznej?