Nie wszystkie filtry strzykawkowe są takie same
Przygotuj swoje próbki z Pall Laboratory
Nowa uniwersalna membrana z wwPTFE (zwilżalnego wodą politetrafluoroetylenu) opracowana w Pall Laboratory wyróżnia się na tle konkurencji. Ta innowacyjna membrana zapewnia doskonałe, bezproblemowe wyniki analiz. Umożliwia wysokie prędkości przepływu i dobrą przepustowość w analizie wszystkich typów próbek – od roztworów wodnych po silne rozpuszczalniki organiczne – minimalizując czynności walidacyjne i upraszczając złożone procesy laboratoryjne.
Nowy filtr strzykawkowy Acrodisc One™ z membraną wwPTFE to filtr strzykawkowy klasy premium (PSF), który przewyższa oczekiwania, wydłużając nawet 52-krotnie żywotność kolumn HPLC! Filtr strzykawkowy, który oszczędza czas i pieniądze dzięki wielowarstwowemu filtrowi wstępnemu zapewniającemu nawet 30-procentowy wzrost przepustowości i prędkości przepływu.
- Acrodisc One wydłuża nawet 52-krotnie żywotność kolumn HPLC
- Unikatowa konstrukcja PSF opracowana w Pall daje większą efektywną powierzchnię filtracji niż w tradycyjnych filtrach strzykawkowych 25 mm, co przekłada się na nawet 30-procentowy wzrost przepustowości i prędkości przepływu do 150 ml.
- Asymetryczny, wielowarstwowy filtr wstępny GxF zwiększa zdolność zatrzymywania cząstek w próbkach trudnych do filtracji
- Filtr strzykawkowy Acrodisc® 13 mm z miniaturowym kolcem zapewnia niski poziom zatrzymywania substancji i łatwą filtrację w fiolkach autosamplerów
- Certyfikowany niski poziom substancji ekstrahowalnych pochłaniających promieniowanie UV zapewnia dokładność analiz HPLC/UHPLC
- Przeznaczone do roztworów wodnych lub na bazie silnych rozpuszczalników organicznych
Wyższa wydajność – konstrukcja filtra PSF Acrodisc One
Pobierz techniczny przewodnik, aby dowiedzieć się jak dobrać odpowiednie filtry strzykawkowe, wydłużając żywnotność Twoich kolumn i wiele więcej. |
Zamów darmową próbkę i wypróbuj w swoim laboratorium: |
||
Przejrzyj gamę produktów z wwPTFE pod kątem swoich potrzeb związanych z przygotowaniem próbek do HPLC/UHPLC i rozpuszczalnika
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||
Urządzenia do wirowania | Płytki filtracyjne 6 | Dyski membranowe | Filtracja fazy ruchomej |