Ława filtracyjna Sentino®
Ława filtracyjna 316L ze stali nierdzewnej nadająca się do sterylizacji w autoklawie
Niepowtarzalna modułowa konstrukcja ławy do analiz mikrobiologicznych umożliwia optymalizację badań, ale nie kosztem czystości.
 Ława filtracyjna do analiz mikrobiologicznych firmy Pall
 Kilka ław filtracyjnych połączonych w jedną
Akcesoria
Nr kat. 4892
Adapter standardowy
Doskonale nadaje się do użytku z lejkami filtracyjnymi Sentino® z zamknięciem magnetycznym
Nr kat. 4959
Długi adapter standardowy
Doskonale nadaje się do użytku z lejkami filtracyjnymi z zamknięciem magnetycznym
Nr kat. 4890
Adapter MicroFunnel
Doskonale nadaje się do użytku z lejkami filtracyjnymi MicroFunnel™, MicroFunnel ST, MicroFunnel Plus i MicroCheck®
Nr kat. 4891
Adapter do lejków Sentino Doskonale nadaje się do użytku z lejkami filtracyjnymi Sentino
Pompa mikrobiologiczna Sentino®
Łatwa w obsłudze, kompaktowa pompa perystaltyczna.
 Pompa Sentino® firmy Pall
Podajnik membran Sentino®
Podajnik membran charakteryzuje się przede wszystkim prostą konstrukcją i niezawodnością działania.
 Podajnik Sentino® firmy Pall