Certyfikowane membrany do analiz mikrobiologicznych
![]() |
Opakowania uzupełniające z membranami do podajnika membran Sentino® Rozmiar zapewniający oszczędność miejsca i ograniczenie ilości odpadów materiałów opakowaniowych Membrana GN-6 Metricel® z mieszaniny estrów celulozy Mieszanina estrów celulozy to tworzywo zapewniające najlepszą filtrację na potrzeby analiz mikrobiologicznych i maksymalny odzysk mikroorganizmów. Membrana Supor® 200 z polieterosulfonu (PES) Zapewniająca wysoką prędkość przepływu membrana zoptymalizowana pod kątem filtracji mikrobiologicznej, farmaceutycznej i sterylizującej. Czarna membrana Metricel® z polieterosulfonu (PES) Zapewniająca wysoką prędkość przepływu membrana o ciemnej kolorystyce oferująca doskonały kontrast przy zliczaniu nieprzezroczystych kolonii. Użyta w niej specjalna siateczka nie wspomaga ani nie zakłóca wzrostu kolonii.
|