Lejki filtracyjne
Jednorazowe sterylne lejki filtracyjne z membraną
![]() |
Lejki filtracyjne MicroFunnel, 100–300 ml Doskonałe do analiz kontroli jakości roztworów wodnych w produkcji farmaceutyków. Z indywidualnym oznakowaniem umożliwiającym identyfikację partii. Lejki filtracyjne Microcheck II™ do stosowania w monitorowaniu jakości napojów Proste w użyciu lejki filtracyjne jednorazowego użytku do analizy mikrobiologicznej w produkcji napojów. Lejki filtracyjne MicroFunnel Plus, 300 ml Połączenie lejka filtracyjnego i pojemnika na próbkę w celu wyeliminowania ryzyka zanieczyszczenia. Produkty z membraną Supor® umożliwiają próbkowanie gorącej wody o temperaturze do 90ºC. |
Jednorazowe sterylne lejki filtracyjne bez membrany
![]() |
Lejki filtracyjne Sentino®, 100–250 ml Nadają się do analiz wody pitnej i ścieków, monitorowania wód naturalnych i kąpieliskowych, monitorowania wody w systemach przemysłowych i monitorowania napojów. |
Wielorazowe lejki filtracyjne do sterylizacji w autoklawie
![]() |
Lejki filtracyjne Sentino® z zamknięciem magnetycznym Nadają się do analiz wody pitnej i ścieków, monitorowania wód naturalnych i kąpieliskowych, monitorowania wody w systemach przemysłowych, monitorowania napojów oraz stosowania w obróbce surowców, półproduktów i końcowych produktów farmaceutycznych. |