Mikroskopy odwrócone złożone Leica
Mikroskopy odwrócone Leica zapewniają wysoką wydajność działania, która umożliwia sprawne prowadzenie badań naukowych.
Mikroskop odwrócony Leica DMi1 efektywnie obsługuje procedury robocze w laboratoriach hodowli komórek. Obsługa jest tak intuicyjna i wygodna, że można w pełni skoncentrować się na pracy. Wystarczy wybrać potrzebne funkcje, które w razie potrzeby można także uzupełniać różnymi akcesoriami przydatnymi w realizowanych zadaniach. Optyka o wysokiej precyzji, ergonomiczna konstrukcja i podświetlenie LED o mocy 5 W – dzięki tym cechom model Leica DM IL LED idealnie sprawdza się w hodowlach komórkowych, technikach mikromanipulacji, dokumentacji próbek wybarwianych w badaniach immunologicznych i rutynowych badaniach żywych komórek.
Leica DM IL LED zapewnia wszechstronny zestaw metod kontrastowych, umożliwiając analizę próbek optymalną techniką. Wysokiej jakości kontrast fazowy i modulacyjny oraz doskonała fluorescencja na wyciągnięcie ręki. Praca z wykorzystaniem mikroskopu jest prosta i wygodna dzięki solidnej, stabilnej konstrukcji, dużej przestrzeni na narzędzia i odległościom roboczym umożliwiającym obsługę dużych kolb hodowlanych oraz stabilnemu, nienagrzewającemu się oświetleniu.
Mikroskop spełnia szeroką gamę wymogów diagnostycznych. Jest certyfikowanym urządzeniem do diagnostyki in-vitro (IVD), m.in. zapłodnienia in-vitro (IVF).
DMi1
Idealne rozwiązanie do laboratoriów hodowli komórek – dobry wybór do szybkich obserwacji kontrolnych. Wysoki komfort pracy dzięki optymalnej konstrukcji i elementom kontroli jakości.
DM IL LED
Mikroskop odwrócony Leica DM IL LED do rutynowych zastosowań zapewnia wszechstronny zestaw metod kontrastowych, umożliwiając analizę próbek optymalną techniką.
Mateo TL
Mikroskop cyfrowy do rutynowych hodowli komórkowych o intuicyjnej konfiguracji i obsłudze. Umożliwia każdemu pracownikowi laboratorium szybką i sprawną ocenę wzrostu hodowli komórkowych.