Mikroskopy pionowe złożone Leica
Mikroskopy złożone Leica Microsystems do zastosowań w naukach biologicznych pozwalają dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły, efektywnie sprawdzać i dokumentować wyniki. Każde rozwiązanie można dostosować do potrzeb użytkownika dzięki intensywnemu, chłodnemu podświetleniu LED, ergonomicznym akcesoriom, zaawansowanym kamerom cyfrowym i intuicyjnemu oprogramowaniu, które spełniają wymogi szerokiej gamy zastosowań.
Zamów rozmowę
Mikroskop pionowy DM300
Monokularowy, binokularowy lub trinokularowy mikroskop wyposażony w cztery obiektywy achromatyczne lub planachromatyczne, przeznaczony do celów edukacyjnych w obszarze nauk biologicznych.
Mikroskop pionowy DM500
Binokularowy lub trinokularowy mikroskop wyposażony w cztery korygowane do nieskończoności obiektywy planachromatyczne, z modułem fluorescencji, przeznaczony do zastosowań edukacyjnych w obszarze nauk biologicznych na poziomie uniwersyteckim.
Mikroskop pionowy DM750
Binokularowy lub trinokularowy mikroskop wyposażony w cztery lub pięć obiektywów korygowanych do nieskończoności lub planachromatycznych HI, z modułem fluorescencji, przeznaczony do celów edukacyjnych w obszarze nauk biologicznych.
Mikroskop pionowy DM1000 z podświetleniem LED
Ergonomiczny mikroskop laboratoryjny DM1000 z podświetleniem LED idealnie nadaje się do analizy preparatów histologicznych, cytologicznych, hematologicznych i patomorfologicznych w laboratoriach klinicznych.
Mikroskopy pionowe DM2000 z podświetleniem LED
Dzięki modułowej konstrukcji i wysokiej wydajności fluorescencji mikroskopy Leica DM2000 z podświetleniem LED są idealnym rozwiązaniem do złożonych zadań w patologii, cytologii i wielu innych dziedzinach.