Kamery
Avantor oferuje największy wybór kamer na rynku. Spełniają one większość potrzeb klientów ze wszystkich segmentów rynku. Jeśli szukasz uniwersalnego mikroskopu, zapoznaj się z ofertą mikroskopów cyfrowych ze zintegrowaną kamerą.
Jak wybrać optymalne urządzenie
Ponieważ Avantor oferuje niezwykle szeroki asortyment kamer, przy wyborze optymalnego rozwiązania przyda się selektor. Selektor daje następujące możliwości wyboru:
Typ czujnika – Wielkość czujnika – Obraz w kolorze lub monochromatyczny – Rozdzielczość – Łączność (USB, HDMI lub inne opcje) – Zastosowanie.
Kamery ze złączem USB i do obrazowania fluorescencyjnego
Najczęściej wykorzystywane są kamery ze złączem USB. Jest to idealne rozwiązanie zarówno do zastosowań ogólnych, jak i zaawansowanych. Kamery ze złączem USB wymagają użycia oprogramowania na potrzeby rozszerzonej analizy obrazu. Oprogramowanie jest dostępne na płycie CD lub do pobrania ze strony internetowej.
Dostępne modele obsługujące rozdzielczość od 3 do 20 MP.
Kamery ze złączem HDMI
Kamery ze złączem HDMI oferują wiele ustawień dostępnych bezpośrednio z poziomu urządzenia z wykorzystaniem myszy (zazwyczaj w zestawie) w celu wyboru preferowanych parametrów.
Niektóre modele mogą być obsługiwane w oparciu o oprogramowanie (po podłączeniu za pomocą złącza USB do komputera). Dzięki kamerom ze złączem HDMI można wyświetlać zdjęcia i filmy za pomocą projektora lub na monitorze zewnętrznym.
Od 2 MP do 6 MP
Kamery Wi-Fi i w tablecie
W zależności od rodzaju kamery w tablecie bazują na aplikacji iPada lub mogą korzystać z oprogramowania aplikacyjnego. Umożliwiają łatwe udostępnianie obrazów. Nie wymagają komputera. Idealnie nadają się do podstawowej analizy obrazu.
Modele 5 MP.
Kamery w okularze
Przeznaczone do podstawowych zastosowań. Umożliwiają prostą integrację z mikroskopem w razie braku fotokomórki lub mikroskopu trinokularowego.