Nowe podejście do mikroskopii w badaniach biologicznych
Marka Discover Echo powstała z myślą o jednym: zmianie podejścia do tradycyjnej konstrukcji mikroskopu. Zadbano o każdy aspekt przepływu pracy, funkcjonalności i wydajności, aby opracować bardziej nowoczesny, niezawodny produkt.
71% laboratoriów badawczych ma w wyposażeniu zarówno w mikroskopy PIONOWE, jak i ODWRÓCONE.
Firma Echo opracowała pierwsze na świecie mikroskopy hybrydowe, które można łatwo obsługiwać w obu konfiguracjach. Na rynku nie ma żadnego innego mikroskopu o takiej funkcjonalności.
Zamiast okularów mikroskopy są wyposażone w wyświetlacze dotykowe o ultrawysokiej rozdzielczości, zapewniając niezrównaną wygodę użytkowania.
Rebel
Wysokiej jakości obrazy szybko i niezawodnie, w zasięgu ręki
Mocny mikroskop idealny do metody jasnego pola/analiz hodowli tkankowych.
Konfiguracja pionowa i odwrócona
Tryby obrazowania: BF-PH-POL
5-pozycyjny inteligentny uchwyt na obiektyw
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Revolve
Odkrywaj, rejestruj, udostępniaj i publikuj – idealny mikroskop do Twojego laboratorium
Solidny, zaawansowany mikroskop do celów badawczych
Konfiguracja pionowa i odwrócona
Tryby obrazowania: FL, BF, PH, DF, POL
6-pozycyjny inteligentny uchwyt na obiektyw
5-kanałowy moduł fluorescencji z silnikiem
Dostępne oprogramowanie do składania stosu obrazów (z-stacking)
Częściowa automatyzacja
Revolution
Zautomatyzowany mikroskop do badań w dziedzinie nauk biologicznych
W pełni zautomatyzowane, wysokowydajne obrazowanie
Konfiguracja pionowa i odwrócona
Tryby obrazowania: FL, BF, PH, DF, POL
6-pozycyjny inteligentny uchwyt na obiektyw
5-kanałowy moduł fluorescencji z silnikiem
Dostępne oprogramowanie do składania stosu obrazów (z-stacking)
Automatyczna regulacja ostrości
Pełna automatyzacja