Termoreaktory
Szybkie trawienie do COD i TOC.
3 modele:
- TR 320: podstawowy model do analizy 12 kuwet z 7 wstępnie zaprogramowanymi programami temperaturowymi.
- TR 420: mieści w sobie 24 kuwety, dodatkowe 8 programów zdefiniowanych przez użytkownika
- TR 620: mieści w sobie dodatkowe 2 x 12 kuwet w 2 strefach temperaturowych