Roztwory do analizy TOC
Roztwory do analizy całkowitej zawartości węgla organicznego (TOC) do wykrywania zanieczyszczeń organicznych w wodzie
Rozpuszczony wegiel organiczny jest utleniany przy pomocy odczynnika zawierającego nadsiarczan sodu, a wytworzony CO2 jest mierzony spektrofotometrycznie. Używane są roztwory zawierające wiele innych odczynników: kwasów, zasad... w zależności od rodzaju analizowanej wody. Najczęstsze odczynniki są dostarczane przez firmę VWR, np.
- 1,2 N roztwór wodorotlenku sodu
- 1,8 N roztwór kwasu siarkowego
- Roztwory nadsiarczanu sodu w różnych stężeniach
- 10% roztwór kwasu fosforowego
- 25% roztwór kwasu fosforowego
Dostępnych jest wiele innych roztworów – prosimy pytać.