Gospodarowanie odpadami
Jeśli mimo zastosowania wszelkich środków ostrożności dojdzie do rozlania podczas produkcji lub transportu, usunięcie i utylizacja rozlanych środków cytotoksycznych należą do obowiązków wyłącznie odpowiednio przeszkolonego personelu. We wszystkich obszarach, w których leki cytotoksyczne są przechowywane, transportowane, używane i podawane, powinien być dostępny zestaw do usuwania rozlanych płynów.
Wszelki materiał, który miał styczność z lekami cytotoksycznymi, należy uznać za odpad cytostatyczny, a ze względu na toksyczność leku także za niebezpieczny, i należy go umieścić w specjalnych pojemnikach, które można hermetycznie zamknąć po napełnieniu.