Rozlanie płynu
Jeśli mimo zastosowania wszelkich środków ostrożności dojdzie do rozlania podczas produkcji lub transportu, usunięcie i utylizacja rozlanych środków cytotoksycznych należą do obowiązków wyłącznie odpowiednio przeszkolonego personelu. We wszystkich obszarach, w których leki cytotoksyczne są przechowywane, transportowane, używane i podawane, powinien być dostępny zestaw do usuwania rozlanych płynów.