Sposób postępowania w przypadku rozlania substancji cytotoksycznej
1. Dekontaminacja indywidualna
  • Zdjąć skażoną odzież
  • Natychmiast przemyć skażoną skórę dużą ilością zimnej wody z kranu
  • W przypadku dostania się do oczu przemywać przez co najmniej
  • 10 minut dużą ilością wody lub izotonicznego roztworu soli fizjologicznej; niezwłocznie zgłosić się do okulistyat least
2. Postępować według instrukcji
  • Postępować według podręcznika z instrukcjami
  • Usuwanie skażenia wyłącznie przez wykwalifikowany personel
3. Założyć stosowne wyposażenie ochrony osobistej
  • Maska z filtrem cząstek FFP3
  • Wyposażenie do ochrony oczu
  • Kombinezon ochronny
  • Rękawice (dwie pary)
  • Ochraniacze na obuwie
4. Zabezpieczyć skażony obszar – Natychmiast zabezpieczyć skażone powierzchnie – Oznaczyć obszar, obrysowując go kredą 
  • Wyłączyć system wentylacji
  • Zamknąć okna
  • Włączyć wentylację na stanowisku roboczym
  • Uniemożliwić ruch osób w miejscu zdarzenia
  • Zawiesić informację z ostrzeżeniem
5. Sprzątanie
  • Zebrać odłamki szkła zmiotką i szufelką
  • W celu zebrania płynów użyć tkaniny o wysokiej chłonności
  • W celu zebrania substancji suchych użyć dostępnych w sprzedaży mokrych ściereczek
  • Zbierać substancję od zewnątrz do środka, aby uniknąć skażenia większej powierzchni
  • Spłukać dużą ilością wody
  • Oczyścić powierzchnię detergentem alkalicznym, a na koniec 70-procentowym izopropanolem
6. Usuwanie odpadów (skażonych tkanin itp.)
  • Włożyć odłamki szkła do kartonowego pudełka
  • Wszystkie elementy użyte do usunięcia skażenia włożyć do nieprzepuszczalnego dla płynów worka na odpady
  • Po usunięciu skażenia zdjąć skażoną odzież w następującej kolejności: ochraniacze na obuwie, rękawice wierzchnie, kombinezon (na lewą stronę), rękawice spodnie, gogle ochronne i maska z filtrem cząstek
  • Włożyć worek z odpadami i skażone środki ochrony osobistej do pojemnika na odpady cytostatyczne
  • Dokładnie oczyścić skażony obszar
7. Prysznic i konsultacja z lekarzem
  • Cały uczestniczący w zdarzeniu personel musi w pierwszej kolejności wziąć prysznic
  • Skontaktować się z lekarzem (jako środek ostrożności)
8. Dokumentacja
Opisano tu tylko przykładowy sposób postępowania. Każdy zakład produkcyjny musi posiadać własne procedury opracowane przez odpowiedzialny personel pod kątem potrzeb danej placówki.